Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
HPA003303
Sigma-Aldrich
Anti-UBE2E3 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-UbcH9, Anti-UbcM2, Anti-Ubiquitin carrier protein E3, Anti-Ubiquitin-conjugating enzyme E2 E3, Anti-Ubiquitin-conjugating enzyme E2-23 kDa, Anti-Ubiquitin-protein ligase E3
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:50- 1:200
sekwencja immunogenna
SSDRQRSDDESPSTSSGSSDADQRDPAAPEPEEQEERKPSATQQKKNTKLSSKTTAKLSTSAKRIQKELAEITLDPPPNCSAGPKGDNIYEWRSTILGPPGSVYEGGVFFLDITFSSDYPFKPPKVTFRTRIYHCNINSQGV
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... UBE2E3(10477)
Immunogen
Ubiquitin-conjugating enzyme E2 E3 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Gen UBE2E3 (enzym sprzęgający ubikwitynę E2E 3) jest mapowany na ludzki chromosom 2q32.1 i koduje ludzki enzym sprzęgający ubikwitynę klasy III (E2s). Wchodzi on w interakcje z Nedd4-2, enzymem E3, w celu regulacji nabłonkowego kanału Na+ (ENaC), który funkcjonuje w utrzymaniu homeostazy Na+ i ciśnienia krwi. Nadekspresja tego białka wpływa na transport Na+. Funkcjonuje w modulowaniu równowagi między proliferacją i różnicowaniem komórek nabłonka pigmentu siatkówki.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST86455
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
K Ito et al.
Cytogenetics and cell genetics, 84(1-2), 99-104 (1999-05-27)
A cDNA encoding a third member of human class III ubiquitin-conjugating enzymes (E2s), UBE2E3, was cloned from a human gastric adenocarcinoma cDNA library. The deduced 207-amino acid protein shares over 94% amino acid identity with the UBC domains of class
Christophe Debonneville et al.
Molecular and cellular biology, 24(6), 2397-2409 (2004-03-03)
The epithelial Na+ channel (ENaC) is a heteromeric protein complex playing a fundamental role in Na+ homeostasis and blood pressure regulation. Specific mutations inactivating PY motifs in ENaC C termini cause Liddle's syndrome, an inherited form of hypertension. Previously we
Kendra S Plafker et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 49(12), 5611-5618 (2008-07-11)
Cell cycle progression is governed by the coordinated activities of kinases, phosphatases, and the ubiquitin system. The entire complement of ubiquitin pathway components that mediate this process in retinal pigment epithelial (RPE) cells remains to be identified. This study was