Kluczowe dokumenty
SAB1402357
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SLC12A1 antibody produced in mouse
clone 4H4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
BSC1, MGC48843, NKCC2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4H4, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~36.34 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SLC12A1(6557)
Opis ogólny
Izoforma 2 kotransportera sodowo-potasowo-chlorkowego jest specyficzna dla nerek i znajduje się na błonie wierzchołkowej grubej wstępującej kończyny pętli Henlego i plamki gęstej. Odpowiada ona za większość resorpcji NaCl o stechiometrii 1Na:1K:2Cl i jest wrażliwa na takie leki moczopędne jak furosemid i bumetanid. Niektóre zespoły podobne do zespołu Barttera wynikają z defektów tego genu. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
SLC12A1 (NP_000329.1, 80 a.a. ~ 172 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
AKTDASFHAYDSHTNTYYLQTFGHNTMDAVPKIEYRNTGSISGPKVNRPSLLEIHEQLAKNVAVTPSSADRVANGDGIPGDEQAENKEDDQA
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB1402357-100UG4061831645583