Merck
Wszystkie zdjęcia(8)
Kluczowe dokumenty
HPA014662
Sigma-Aldrich
Anti-SLC25A22 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-FLJ13044, Anti-GC1, Anti-NET44, Anti-solute carrier family 25 (mitochondrial carrier: glutamate), member 22
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
RSEGYFGMYRGAAVNLTLVTPEKAIKLAANDFFRHQLSKDGQKLTLLKEMLAGCGAGTCQVIVTTPMEMLKIQLQDAGRIAAQRKILAAQGQLSAQGGAQPSVE
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Opis ogólny
SLC25A22 (solute carrier family 25) jest nośnikiem glutaminianu, obecnym w mitochondriach. Ma dominującą ekspresję w rozwijającym się mózgu. Należy do rodziny transporterów mitochondrialnych SLC25 i jest zlokalizowany na ludzkim chromosomie 11p15.5. Kodowane białko składa się z 323 aminokwasów i oprócz mózgu ulega ekspresji w trzustce, sercu, płucach, wątrobie, jądrach, nerkach, jelicie cienkim i śledzionie. Jego masa cząsteczkowa wynosi 32,8 kDa.
Immunogen
solute carrier family 25 (mitochondrial carrier: glutamate), member 22 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
SLC25A22 (solute carrier family 25) katalizuje wymianę L-glutaminianu z OH- lub współtransportuje L-glutaminian z H-. Mutacja missense (p.Pro206Leu) w tym genie jest związana z padaczką miokloniczną i może również zapewnić wgląd w patofizjologię ciężkich padaczek noworodkowych z wybuchami tłumienia. Mutacja G110R występująca w domenie transmembranowej białka prowadzi do zaburzenia transportu glutaminianu. Mutacja ta prowadzi do ciężkiego zaburzenia zwanego migrującymi napadami częściowymi w okresie niemowlęcym (MPSI).
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST72274
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Chi Chun Wong et al.
Gastroenterology, 151(5), 945-960 (2016-07-28)
Many colorectal cancer (CRC) cells contain mutations in KRAS. Analyses of CRC cells with mutations in APC or CTNNB1 and KRAS identified SLC25A22, which encodes mitochondrial glutamate transporter, as a synthetic lethal gene. We investigated the functions of SLC25A22 in
Qiming Zhou et al.
Nature communications, 14(1), 4677-4677 (2023-08-05)
KRAS is an important tumor intrinsic factor driving immune suppression in colorectal cancer (CRC). In this study, we demonstrate that SLC25A22 underlies mutant KRAS-induced immune suppression in CRC. In immunocompetent male mice and humanized male mice models, SLC25A22 knockout inhibits
Annapurna Poduri et al.
Annals of neurology, 74(6), 873-882 (2014-03-07)
To identify a genetic cause for migrating partial seizures in infancy (MPSI). We characterized a consanguineous pedigree with MPSI and obtained DNA from affected and unaffected family members. We analyzed single nucleotide polymorphism 500K data to identify regions with evidence
Giuseppe Fiermonte et al.
The Journal of biological chemistry, 277(22), 19289-19294 (2002-03-19)
The mitochondrial carriers are a family of transport proteins in the inner membranes of mitochondria. They shuttle substrates, metabolites, and cofactors through this membrane and connect cytoplasm functions with others in the matrix. Glutamate is co-transported with H(+) (or exchanged
Florence Molinari et al.
American journal of human genetics, 76(2), 334-339 (2004-12-14)
Severe neonatal epilepsies with suppression-burst pattern are epileptic syndromes with either neonatal onset or onset during the first months of life. These disorders are characterized by a typical electroencephalogram pattern--namely, suppression burst, in which higher-voltage bursts of slow waves mixed