Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB5700140
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-SLC25A22produkowane u królików
Synonim(y):
EIEE3, GC-1, GC1, NET44, SLC25A22
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
stężenie
3.4 mg/ml
metody
immunofluorescence: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Opis ogólny
Gen ten koduje mitochondrialny transporter glutaminianu. Mutacje w tym genie są związane z wczesną dziecięcą encefalopatią padaczkową. Zidentyfikowano wiele alternatywnie splicowanych wariantów, kodujących to samo białko.[dostarczone przez RefSeq, lipiec 2010].
Immunogen
Rekombinowane białko fuzyjne zawierające sekwencję odpowiadającą aminokwasom 128-188 ludzkiego SLC25A22 (NP_078974.1).
Postać fizyczna
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH 7,3.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20 ℃. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)