Kluczowe dokumenty
HPA014500
Sigma-Aldrich
Anti-CD320 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-8D6 antigen, Anti-CD320 antigen precursor, Anti-FDC-SM-8D6, Anti-FDC-signaling molecule 8D6, Anti-TCblR, Anti-Transcobalamin receptor
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:50- 1:200
sekwencja immunogenna
AQERLRPLGLLVAMKESLLLSEQKTSLP
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CD320(51293)
Opis ogólny
Gen CD320 jest zmapowany na ludzkim chromosomie 19.p13.2 i koduje 282 aminokwasową glikoproteinę, która ulega wszechobecnej ekspresji. Białko to zawiera pojedynczą domenę transbłonową i ogon cytoplazmatyczny.
Immunogen
CD320 antigen precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Gen CD320 koduje receptor dla transkobalaminy (TC) i ułatwia komórkowy wychwyt witaminy B12. Ekspresja tego białka jest zgodna z cyklem komórkowym. Ekspresja jest najwyższa w komórkach aktywnie proliferujących, a najniższa w komórkach uśpionych. Służy jako jedyny nośnik witaminy B12 związanej z TC. Defekt tego genu powodujący delecję pojedynczego aminokwasu prowadzi do podwyższonego poziomu kwasu metylomalonowego (MMA) u noworodków.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST72958
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Wenxia Jiang et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 27(8), 2988-2994 (2013-04-23)
The membrane receptor TCblR/CD320 binds transcobalamin (TC) saturated with vitamin B12 [cobalamin (Cbl)] and mediates cellular uptake of the vitamin. The specificity of TC for Cbl and of the receptor for TC-Cbl ensures efficient uptake of Cbl into cells. The
Edward V Quadros et al.
Human mutation, 31(8), 924-929 (2010-06-05)
Elevated methylmalonic acid in five asymptomatic newborns whose fibroblasts showed decreased uptake of transcobalamin-bound cobalamin (holo-TC), suggested a defect in the cellular uptake of cobalamin. Analysis of TCblR/CD320, the gene for the receptor for cellular uptake of holo-TC, identified a
F Pangilinan et al.
Journal of medical genetics, 47(10), 677-685 (2010-06-26)
Women who have low cobalamin (vitamin B(12)) levels are at increased risk for having children with neural tube defects (NTDs). The transcobalamin II receptor (TCblR) mediates uptake of cobalamin into cells. Inherited variants in the TCblR gene as NTD risk
Edward V Quadros et al.
Blood, 113(1), 186-192 (2008-09-10)
The transcobalamin (TC, TCII) receptor (TCblR) on the plasma membrane binds TC- cobalamin (Cbl) and internalizes the complex by endocytosis. This receptor was purified from human placental membranes by affinity chromatography. Tryptic digest of the protein extracted from a sodium
Omar Abuyaman et al.
PloS one, 8(8), e73110-e73110 (2013-09-10)
Cellular uptake of vitamin B12 (B12) demands binding of the vitamin to transcobalamin (TC) and recognition of TC-B12 (holoTC) by the receptor CD320, a receptor expressed in high quantities on human placenta. We have identified a soluble form of CD320
Global Trade Item Number
SKUGTIN
HPA014500-100UL4061837136924
HPA014500-25UL4061842793617