Kluczowe dokumenty
MABS1904
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-RAMP1, klon 4F8.1
clone 4F8.1, from mouse
Synonim(y):
Receptor activity-modifying protein 1, Calcitonin-receptor-like receptor activity-modifying protein 1, CRLR activity-modifying protein 1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4F8.1, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
antibody small pack of 25 μg
metody
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RAMP1(10267)
Opis ogólny
Białko modyfikujące aktywność receptora 1 (UniProt: O60894; znane również jako białko modyfikujące aktywność receptora podobnego do kalcytoniny 1, białko modyfikujące aktywność CRLR 1, RAMP1) jest kodowane przez gen RAMP1 (Gene ID: 10267) u człowieka. RAMP1 jest jednoprzebiegowym białkiem błonowym typu I, które bierze udział w transporcie receptora peptydu związanego z genem kalcytoniny typu 1 (CALCRL) do błony plazmatycznej i działa jako receptor peptydu związanego z genem kalcytoniny (CGRP) wraz z CALCRL. RAMP1 nie posiada miejsc glikozylacji i nie migruje niezależnie na powierzchnię komórki. Aby dotrzeć do powierzchni komórki, agreguje wewnątrz cytoplazmy i tworzy heterodimery z kalcytoniną. Ulega ekspresji w wielu tkankach, w tym w macicy, pęcherzu moczowym, mózgu, trzustce, siatkówce i przewodzie pokarmowym. Jest syntetyzowany z peptydem sygnałowym (aa 1-26), który jest rozszczepiany w celu wygenerowania dojrzałej formy. Dojrzały RAMP1 ma domenę zewnątrzkomórkową (aa 27-117); domenę transbłonową (aa 118-138); i krótki ogon cytoplazmatyczny (aa 139-148). RAMP1 działa jako czynnik rozszerzający naczynia krwionośne, a myszy z niedoborem RAMP1 wykazują reakcje zapalne z przejściowym, ale znaczącym wzrostem poziomu peptydu związanego z genem kalcytoniny w surowicy i cytokin prozapalnych. (Ref.: Nakayama, T., et al. (2017). J. Hum. Hypertens. 31(5); 361-365).
Specyficzność
Klon 4F8.1 specyficznie wykrywa białko modyfikujące aktywność receptora 1 (RAMP1) w ludzkich komórkach. Jego celem jest epitop w obrębie 91 aminokwasów od regionu wewnętrznego.
Immunogen
Rekombinowany fragment znakowany GST/His odpowiadający 91 aminokwasom z wewnętrznego regionu ludzkiego białka modyfikującego aktywność receptora 1 (RAMP1).
Zastosowanie
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:250 z reprezentatywnej partii wykryło RAMP1 w skrawkach tkanek ludzkiej macicy i ludzkiej okrężnicy.
Anti-RAMP1, klon 4F8.1, nr kat. MABS1904, jest mysim przeciwciałem monoklonalnym, które wykrywa białko modyfikujące aktywność receptora 1 (RAMP1) i zostało przetestowane do stosowania w immunohistochemii (parafina) i Western Blotting.
Research Category
Signaling
Jakość
Evaluated by Western Blotting in human brain tissue lysate.
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected RAMP1 in human brain tissue lysate.
Opis wartości docelowych
Zaobserwowano ~17 kDa; obliczono 16,99 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG2b w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G purified
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Inne uwagi
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1