Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
HPA008070
Sigma-Aldrich
Anti-CALCRL antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-CGRP type 1 receptor, Anti-Calcitonin gene-related peptide type 1 receptor precursor, Anti-Calcitonin receptor-like receptor
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:50- 1:200
sekwencja immunogenna
EDSIQLGVTRNKIMTAQYECYQKIMQDPIQQAEGVYCNRTWDGWLCWNDVAAGTESMQLCPDYFQDFDPSEKVTKICDQDGNWFRHPASNRTWTNYTQCNVNTHEKVKTA
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CALCRL(10203)
Opis ogólny
Gen CALCRL (receptor peptydu związanego z genem kalcytoniny typu 1) jest mapowany na ludzkim chromosomie 2q32.1 i zawiera 15 eksonów przeplatanych 14 intronami. Eksony od 1 do 3 tworzą region niekodujący. Eksony od 4 do 15 obejmują region kodujący. Eksony od 8 do 14 w tym regionie kodują siedem domen transmembranowych.
Immunogen
Calcitonin gene-related peptide type 1 receptor precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
CALCRL (receptor peptydu związanego z genem kalcytoniny typu 1) koduje receptor sprzężony z białkiem G (GPCR) klasy B, który tworzy kompleks heterodimeru z białkiem modyfikującym aktywność receptora 2 (RAMP2). Kompleks ten funkcjonuje jako receptor dla adrenomedulliny (AM). CALCRL jest aktywowany przez glikozylację rdzenia po transporcie z retikulum endoplazmatycznego do błony komórkowej przez RAMP2. CALCRL wiąże się również z RAMP1 i działa jako receptor CGRP. Nadekspresja tego białka zwiększa wrażliwość mięśnia zwieracza na endogenny AM. Powoduje to przewlekłe rozluźnienie mięśnia zwieracza i utrudnia odpływ cieczy wodnistej. Polimorfizm w tym genie został powiązany z jaskrą pierwotną zamykającego się kąta.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST71225
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Tse-Ming Chou et al.
The journal of headache and pain, 23(1), 157-157 (2022-12-13)
To investigate specific brain regions and neural circuits that are responsible for migraine chronification. We established a mouse model of chronic migraine with intermittent injections of clinically-relevant dose of nitroglycerin (0.1 mg/kg for 9 days) and validated the model with cephalic and
Dan Cao et al.
Molecular vision, 15, 2202-2208 (2009-11-10)
To determine whether the polymorphisms of calcitonin receptor-like receptor gene (CALCRL) are associated with primary angle closure glaucoma (PACG) in a southern Chinese population. A total of 207 individuals with acute and chronic PACG and 205 ethnically matched controls were
Seisuke Kusano et al.
Protein science : a publication of the Protein Society, 21(2), 199-210 (2011-11-22)
The calcitonin receptor-like receptor (CRLR), a class B GPCR, forms a heterodimer with receptor activity-modifying protein 2 (RAMP2), and serves as the adrenomedullin (AM) receptor to control neovascularization, while CRLR and RAMP1 form the calcitonin gene-related peptide (CGRP) receptor. Here