Kluczowe dokumenty
SAB2107332
Sigma-Aldrich
Anti-TK1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
26 kDa
reaktywność gatunkowa
human, horse
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... Tk1(7083)
Immunogen
Immunogen dla przeciwciała anty-TK1: syntetyczny peptyd skierowany do środkowego regionu ludzkiego TK1
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: KAFGSILNLVPLAESVVKLTAVCMECFREAAYTKRLGLEKEVEVIGGADK
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Carlos Lopez-Gomez et al.
EBioMedicine, 46, 356-367 (2019-08-07)
TK2 is a nuclear gene encoding the mitochondrial matrix protein thymidine kinase 2 (TK2), a critical enzyme in the mitochondrial nucleotide salvage pathway. Deficiency of TK2 activity causes mitochondrial DNA (mtDNA) depletion, which in humans manifests predominantly as a mitochondrial