Kluczowe dokumenty
SAB5600229
Sigma-Aldrich
Anti-Acetyl-Histone H3 (Lys36) antibody, Rabbit monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM154, purified immunoglobulin
Synonim(y):
H3K36ac, Histon H3 (acetyl K36)
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
RM154, monoclonal
recombinant monoclonal
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
vertebrates
metody
ELISA: 0.2-1 μg/mL
immunocytochemistry: 0.5-2 μg/mL
multiplexing: 0.1-0.5 μg/mL
western blot: 0.5— 2 μg/mL
izotyp
IgG
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
acetylation (Lys36)
informacje o genach
human ... H3C1(8350)
Specyficzność
To przeciwciało reaguje z histonem H3 acetylowanym lizyną 36 (K36ac), na którą nie wpływa fosforylacja sąsiedniej Ser31. Brak reaktywności krzyżowej z innymi acetylowanymi lizynami w histonie H3.
Immunogen
Acetylo-peptyd odpowiadający acetylo-histonie H3 (Lys36).
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami zawierającej 50% glicerolu/PBS z 1% BSA i 0,09% azydkiem sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)