Kluczowe dokumenty
HPA014466
Sigma-Aldrich
Anti-PCDHB4 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-PCDH-beta-4, Anti-Protocadherin beta-4 precursor
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:50- 1:200
sekwencja immunogenna
LCGPIEPCVLHFQVFLEMPVQFFQGELLIQDINDHSPIFPEREVLLKILENSQPGTLFPLLIAEDLDVGSNGLQKYTISPNSHFHILTRNHSEGKKYPDLV
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PCDHB4(56131)
Opis ogólny
Gen PCDHB4 (protocadherin β 4) koduje członka klastra genów protocadherin β. Protokadheryny tworzą największą podgrupę rodziny kadheryn cząsteczek adhezyjnych komórka-komórka, które są zależne od wapnia. Klastry genów protokadheryn znajdują się na ludzkim chromosomie 5 i ulegają ekspresji głównie w OUN (ośrodkowym układzie nerwowym). Protokadheryny te mogą funkcjonować w rozwoju obwodów neuronalnych i modulacji transmisji synaptycznej. Uczestniczą również w przetrwaniu neuronów, projekcji aksonów, łączności synaptycznej i kilku funkcjach mózgu, takich jak uczenie się i pamięć.
Immunogen
Protocadherin beta-4 precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST71679
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Keizo Hirano et al.
Frontiers in molecular neuroscience, 5, 90-90 (2012-09-13)
The generation of complex neural circuits depends on the correct wiring of neurons with diverse individual characteristics. To understand the complexity of the nervous system, the molecular mechanisms for specifying the identity and diversity of individual neurons must be elucidated.
Marcus Frank et al.
Current opinion in cell biology, 14(5), 557-562 (2002-09-17)
Protocadherins constitute the largest subgroup within the cadherin family of calcium-dependent cell-cell adhesion molecules. Recent progress in genome sequencing has enabled a refined phylogenetic analysis of protocadherins and led to the discovery of three large protocadherin clusters on human chromosome