Kluczowe dokumenty
R0280
Sigma-Aldrich
Anti-RanGAP1 (N-terminal) antibody produced in rabbit
enhanced validation
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution, ~2 mg/mL
Synonim(y):
Anti-Ran-GTPase-Activating Protein 1
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~65 kDa
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
stężenie
~2 mg/mL
metody
indirect immunofluorescence: 10-20 μg/mL using HeLa cells
western blot: 1-2 μg/mL using HEK-293T cells transfected with human RanGAP1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RANGAP1(5905)
mouse ... Rangap1(19387)
Opis ogólny
Ran GTPase-activating protein 1 (RanGAP1), białko aktywujące guanozyno-5′-trifosfatazę (GTPazę) dla Ran występuje w dwóch różnych typach, z których jeden jest cytoplazmatyczny, a drugi jest skoordynowany na cytoplazmatycznych włóknach kompleksów porów jądrowych (NPC). RanGAP1 ssaków ma przedłużenie C-końcowe. Gen GTPazy Ran znajduje się na ludzkim chromosomie 22q13.2.
Specyficzność
Anty-RanGAP1 (N-końcowy) rozpoznaje ludzki RanGAP1.
Immunogen
syntetyczny peptyd odpowiadający aminokwasom 1-20 zlokalizowanym na N-końcu ludzkiego RanGAP1, sprzężony z KLH. Sekwencja ta jest identyczna w mysim RanGAP1.
Zastosowanie
Przeciwciało anty-RanGAP1 (N-końcowe) produkowane u królików może być stosowane do immunoblottingu i immunofluorescencji.
Działania biochem./fizjol.
Białko aktywujące GTPazę Ran 1 (RanGAP1) reguluje aktywność Ran. RanGAP1 może stymulować aktywność GTPazy Ran. Ran jest również regulowany przez związany z chromatyną czynnik wymiany nukleotydów, regulator kondensacji chromosomów 1 (RCC1), który utrzymuje Ran w stanie aktywnym związanym z guanozyno-5′-trifosforanem (GTP). RanGAP1 ma zdolność sprzęgania się z białkiem modyfikującym związanym z małą ubikwityną, małym modyfikatorem związanym z ubikwityną 1 (SUMO-1). RanGAP1 może uczestniczyć w imporcie białek jądrowych.
Postać fizyczna
Roztwór w 0,01 M soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4, zawierający 15 mM azydek sodu.
Przechowywanie i stabilność
W przypadku ciągłego stosowania przechowywać w temperaturze 2-8 °C przez okres do jednego miesiąca. W przypadku dłuższego przechowywania zamrażać w porcjach roboczych. Nie zaleca się wielokrotnego zamrażania i rozmrażania lub przechowywania w zamrażarkach "bezszronowych". Jeśli po dłuższym przechowywaniu wystąpi niewielkie zmętnienie, przed użyciem należy sklarować roztwór przez odwirowanie. Rozcieńczenia robocze należy wyrzucić, jeśli nie zostaną użyte w ciągu 12 godzin.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
SUMO-1 modification and its role in targeting the Ran GTPase-activating protein, RanGAP1, to the nuclear pore complex
Matunis MJ, et al.
The Journal of cell biology, 140(3), 499-509 (1998)
A small ubiquitin-related polypeptide involved in targeting RanGAP1 to nuclear pore complex protein RanBP2
Mahajan R, et al.
Cell, 88(1), 97-107 (1997)
Circular RNA circ-RanGAP1 regulates VEGFA expression by targeting miR-877-3p to facilitate gastric cancer invasion and metastasis
Lu J, et al.
Cancer Letters, 471, 38-48 (2020)
Ubc9p and the conjugation of SUMO-1 to RanGAP1 and RanBP2
Saitoh H, et al.
Current Biology, 8(2), 121-124 (1998)