Kluczowe dokumenty
R5280
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-RanGAP1 (pSer428) antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-Ran GTPase activating protein-1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~60 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
~1.0 mg/mL
metody
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using HeLa cells
western blot: 1.5-3.0 μg/mL using HEK-293T cell lysate expressing human RanGAP1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer428)
informacje o genach
human ... RANGAP1(5905)
Opis ogólny
Gen dla białka aktywującego GTPazę Ran 1 (RANGAP1) znajduje się na ludzkim chromosomie 22q13.2.
Specyficzność
Anty-fosfo-RanGAP1 (pSer428) specyficznie rozpoznaje ludzki fosfo-RanGAP1 (pSer428) (nie testowany jeszcze na innych gatunkach).
Zastosowanie
Przeciwciało anty-fosfo-RanGAP1 (pSer428) wyprodukowane u królika zostało użyte do western blottingu.
Działania biochem./fizjol.
Jednak modyfikacja SUMO-1 indukuje interakcję RanGAP1 z międzyfazowym kompleksem porów jądrowych (NPC) poprzez wiązanie z nukleoporyną Ras związaną z białkiem jądrowym 1 wiążącym białko 2 (RANBP2) i Ubc9. RanGAP1 jest fosforylowany na resztach Thr409, Ser442 i Ser428. Fosforylowany RanGAP1 może wspomagać translokację specyficznych białek docelowych SUMO do domeny katalitycznej RanBP2.
Ran GTPase Activating Protein 1 (RanGAP1) jest kluczowym regulatorem aktywności Ran, poprzez specyficzne indukowanie jego aktywności GTPazy. RanGAP1 jest sprzężony z małym białkiem modyfikującym związanym z ubikwityną (SUMO-1). Aktywność RanGAP1 nie jest znacząco zmieniana przez modyfikację SUMO-1. Fosforylacja następuje przed rozpadem otoczki jądrowej i jest utrzymywana podczas całego procesu mitozy.
Postać fizyczna
Solution in 0.01 M phosphate buffered saline, pH 7.4, containing 15 mM sodium azide.
Przechowywanie i stabilność
W przypadku ciągłego stosowania przechowywać w temperaturze 2-8 °C przez okres do jednego miesiąca. W przypadku dłuższego przechowywania zamrażać w porcjach roboczych. Nie zaleca się wielokrotnego zamrażania i rozmrażania lub przechowywania w zamrażarkach "bezszronowych". Jeśli po dłuższym przechowywaniu wystąpi niewielkie zmętnienie, przed użyciem należy sklarować roztwór przez odwirowanie. Rozcieńczenia robocze należy wyrzucić, jeśli nie zostaną użyte w ciągu 12 godzin.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
ON 01910. Na inhibits growth of diffuse large B-cell lymphoma by cytoplasmic sequestration of sumoylated C-MYB/TRAF6 complex
Dai YH, et al.
Translational Research, 175(11), 129-143 (2016)
Insights into E3 ligase activity revealed by a SUMO-RanGAP1-Ubc9-Nup358 complex
Reverter D and Lima CD
Nature, 435(7042), 687-687 (2005)
Jomon Joseph et al.
Current biology : CB, 14(7), 611-617 (2004-04-06)
RanGAP1 is the activating protein for the Ran GTPase. Vertebrate RanGAP1 is conjugated to a small ubiquitin-like protein, SUMO-1. This modification promotes association of RanGAP1 with the interphase nuclear pore complex (NPC) through binding to the nucleoporin RanBP2, also known
Ran GTPase-activating protein 1 is a therapeutic target in diffuse large B-cell lymphoma
Chang K C, et al.
Testing, 8(11), e79863-e79863 (2013)
Kung-Chao Chang et al.
PloS one, 8(11), e79863-e79863 (2013-11-14)
Lymphoma-specific biomarkers contribute to therapeutic strategies and the study of tumorigenesis. Diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL) is the most common type of malignant lymphoma. However, only 50% of patients experience long-term survival after current treatment; therefore, developing novel therapeutic strategies