Merck
Wszystkie zdjęcia(10)
Kluczowe dokumenty
HPA010800
Sigma-Aldrich
Anti-DCT antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-DCT, Anti-DT, Anti-L- dopachrome Delta-isomerase, Anti-L-dopachrome tautomerase precursor, Anti-TRP-2, Anti-TRP2, Anti-Tyrosinase-related protein 2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
independent
orthogonal RNAseq
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
NECDVCTDQLFGAARPDDPTLISRNSRFSSWETVCDSLDDYNHLVTLCNGTYEGLLRRNQMGRNSMKLPTLKDIRDCLSLQKFDNPPFFQNSTFSFRNALEGFDKADGTLDSQVMSLHNLVHSFLNGTNALPHSAANDPIFVVLHSFTDA
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... DCT(1638)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
DCT (tautomeraza dopachromowa) należy do rodziny antygenów różnicowania melanocytów/czerniaka (MDA). Jest to antygen związany z czerniakiem. Zawiera 519 aminokwasów i ma pięć izoform u ludzi, z powodu alternatywnego splicingu. Zawiera domniemaną domenę transmembranową, kodowaną przez ekson 8, która jest niezbędna dla jego aktywności. Izoformy TRP (białko związane z tyrozynazą)-LT i TRP-2-6b DCT są zlokalizowane w błonie melanosomów i posiadają aktywność tautomerazy dopachromowej. Izoforma TRP-2-INT2 jest krótszym białkiem zawierającym tylko 237 aminokwasów. Izoforma TRP-2-8b nie zawiera domeny transmembranowej, a zatem jest pozbawiona aktywności tautomerazy dopachromowej. Gen ten zlokalizowany jest na ludzkim chromosomie 13q32.
Immunogen
L-dopachrome tautomerase precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
DCT (tautomeraza dopachromowa) działa jako antygen w odpowiedzi cytotoksycznych limfocytów T w czerniaku. Działa również jako antygen dla cytotoksycznych limfocytów T w glejaku złośliwym. W związku z tym ma potencjał jako antygen docelowy do opracowywania immunoterapii dla pacjentów z glejakiem. Polimorfizmy w tym genie są związane ze zwiększoną podatnością na chorobę zwyrodnieniową dysku w chińskiej populacji Han. DCT jest nieobecny w komórkach jednojądrzastych krwi obwodowej (PBMC) pacjentów z bielactwem, ale jest obecny w niskich poziomach u zdrowych osób. Brak DCT w PBMC pacjentów z bielactwem może być odpowiedzialny za nietolerancję obwodową w bielactwie. Zapobiega również toksyczności indukowanej dopaminą i hydrochinonem w ludzkich embrionalnych komórkach nerek (HEK).
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki dla każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas połączonego tuż pod nazwą produktu u góry tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najbardziej powszechnych tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST71670
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Richard A Sturm et al.
Pigment cell & melanoma research, 22(5), 544-562 (2009-07-22)
The presence of melanin pigment within the iris is responsible for the visual impression of human eye colouration with complex patterns also evident in this tissue, including Fuchs' crypts, nevi, Wolfflin nodules and contraction furrows. The genetic basis underlying the
Gentao Liu et al.
Journal of immunotherapy (Hagerstown, Md. : 1997), 26(4), 301-312 (2003-07-05)
Tyrosinase-related protein (TRP)-2 is an immunogenic antigen in melanoma. The authors sought to investigate whether TRP-2 could be a potential target for patients with malignant glioma. RT-PCR analysis demonstrated that TRP-2 was present in 51.2% of primary tumor cell lines
Annette Paschen et al.
International journal of cancer, 116(6), 944-948 (2005-04-28)
Tyrosinase-related protein-2 (TRP-2) is a known target antigen of spontaneous cytotoxic T cell responses in melanoma patients. Its frequent expression in metastatic tumors suggests that it might be an ideal candidate antigen for T cell-based immunotherapy. To provide knowledge about
Q Michard et al.
Free radical biology & medicine, 45(7), 1002-1010 (2008-08-05)
We previously reported that melanogenic enzyme TRP-2 (or DCT for DOPAchrome tautomerase) expression in WM35 melanoma cells resulted in increased intracellular GSH levels, reduction in DNA damage induced by free radicals, and decreased cell sensitivity to oxidative stress. These effects
M Bam et al.
Scandinavian journal of immunology, 69(4), 366-373 (2009-03-17)
Tolerance is achieved by mechanisms occurring in both the thymus and periphery. Several reports have shown that presence of an antigen in the peripheral circulation results in tolerance induction. These reports imply that absence of a self-antigen can lead to