Merck
HPA003600
Sigma-Aldrich
Anti-MAPRE1 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-APC-binding protein EB1 antibody produced in rabbit, Anti-EB1 antibody produced in rabbit, Anti-End-binding protein 1 antibody produced in rabbit, Anti-Microtubule-associated protein RP/EB family member 1 antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
VAPSLVAPALNKPKKPLTSSSAAPQRPISTQRTAAAPKAGPGVVRKNPGVGNGDDEAAELMQQVNVLKLTVEDLEKERDFYFGKLRNIELICQENEGENDPVLQRIVDILYATDEGFVIPDE
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MAPRE1(22919)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Microtubule-associated protein RP/EB family member 1 jest białkiem kodowanym przez gen MAPRE1 u ludzi. Jest ono określane jako EB1 i koduje 268-aminokwasowe białko. Gen jest zmapowany na ludzkim chromosomie 20q11.
Immunogen
Microtubule-associated protein RP/EB family member 1 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Białko związane z mikrotubulami, członek rodziny RP/EB 1, jest nowym składnikiem cytoszkieletu mikrotubul w komórkach ssaków. W połączeniu z aparatem mitotycznym może odgrywać fizjologiczną rolę łączącą APC z podziałem komórkowym, koordynując kontrolę normalnego wzrostu i procesów różnicowania w nabłonku okrężnicy. Oddziałuje również z dodatnimi końcami mikrotubul i kieruje APC do końców mikrotubul. Interakcja między tym genem a APC odgrywa istotną rolę w regulacji polimeryzacji mikrotubul. Działa jako potencjalny biomarker i cel terapeutyczny w CRC.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST86553
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Xin Dong et al.
The Journal of pathology, 220(3), 361-369 (2009-12-08)
Microtubule end-binding protein 1 (EB1) is an evolutionarily conserved protein that regulates microtubule dynamics and participates in diverse cell activities. Here, we demonstrate that EB1 expression is up-regulated in human breast cancer specimens and cell lines. The level of EB1
L Berrueta et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 95(18), 10596-10601 (1998-09-02)
The evolutionarily conserved protein EB1 originally was identified by its physical association with the carboxyl-terminal portion of the adenomatous polyposis coli (APC) tumor suppressor protein, an APC domain commonly mutated in familial and sporadic forms of colorectal neoplasia. The subcellular
M Nakamura et al.
Current biology : CB, 11(13), 1062-1067 (2001-07-27)
Human EB1 was originally cloned as a protein that interacts with the COOH terminus of adenomatous polyposis coli (APC). Interestingly, this interaction is often disrupted in colon cancer, due to mutations in APC. EB1 also interacts with the plus-ends of
L K Su et al.
Cancer research, 55(14), 2972-2977 (1995-07-15)
Mutations of the APC gene play a critical role in both sporadic and familial forms of colorectal cancer. The vast majority of these mutations result in the loss of the carboxyl terminus of the protein. To further elucidate the function
Yutaka Sugihara et al.
Journal of proteomics, 75(17), 5342-5355 (2012-06-28)
Novel candidates of biomarker and therapeutic target in colorectal cancer (CRC) were investigated using a proteomic approach. The proteome of normal colorectal epithelial tissues was compared with that of the tumor ones in 59 CRC patients using two-dimensional difference gel
Global Trade Item Number
SKUGTIN
HPA003600-100UL4061836297664