SAB5702324
Anti-GRM5 Antibody, clone 4I1G3, Rabbit Monoclonal
Synonim(y):
GPRC1E, MGLUR5, PPP1R86, mGlu5
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
4I1G3, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
150 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, mouse
stężenie
0.60 mg/mL
metody
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
PKEIQLPTTMTTFAEIQPLPAIEVTGGAQPAAGAQAAGDAARESPAAGPEAAAAKPDLEELVALTPPSPFRDSVDSGSTTPNSPVSESALCIPSSPKYDTL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GRM5(2915)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)