Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Kluczowe dokumenty
HPA010123
Sigma-Aldrich
Anti-DHODH antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-DHOdehase, Anti-Dihydroorotate dehydrogenase, mitochondrial precursor, Anti-Dihydroorotate oxidase
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
QERDALRRVHRPAVLVKIAPDLTSQDKEDIASVVKELGIDGLIVTNTTVSRPAGLQGALRSETGGLSGKPLRDLSTQTIREMYALTQGRVPIIGVGGVSSGQDALEKIRAG
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... DHODH(1723)
Opis ogólny
DHODH (dehydrogenaza dihydroorotanowa) znajduje się w wewnętrznej błonie mitochondriów. Gen ten jest zlokalizowany na ludzkim chromosomie 16q22 i koduje oksydoreduktazę bez pompy protonowej, składającą się z pojedynczej podjednostki. Białko to składa się z 395 aminokwasów i zawiera sekwencję ukierunkowaną na mitochondria o długości 20 aminokwasów na swoim N-końcu.
Immunogen
Dihydroorotate dehydrogenase, mitochondrial precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Enzym DHODH (dehydrogenaza dihydroorotanu) katalizuje czwartą reakcję w biosyntezie pirymidyn de novo, w której przekształca DHO (dihydroorotan) w orotan. Mutacje w tym genie są powiązane z postaksjalną dysostozą akrofacjalną lub zespołem Millera. Oddziałuje on z kompleksami oddechowymi II i III, a nieprawidłowa funkcja mitochondriów może być częściowo odpowiedzialna za zespół Millera. Mutacje w tym genie powodują również nieprawidłowy rozwój łuków gardłowych. Białko to odgrywa rolę w rozwoju i proliferacji komórek grzebienia nerwowego. Białko to jest zaangażowane w produkcję reaktywnych form tlenu (ROS) i indukcję apoptozy przez związek przeciwnowotworowy N-(4-hydroksyfenylo) retinamid (4HPR). W komórkach czerniaka kontroluje regulację transkrypcji, a jego inaktywacja prowadzi do znacznego zmniejszenia wzrostu czerniaka w badaniach in vitro i na mysich ksenoprzeszczepach.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST71753
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numsen Hail et al.
Free radical biology & medicine, 49(1), 109-116 (2010-04-20)
The synthetic retinoid N-(4-hydroxyphenyl)retinamide (4HPR) exhibits anticancer activity in vivo and triggers apoptosis in transformed cells in vitro. Thus, apoptosis induction is acknowledged as a mechanistic underpinning for 4HPR's cancer preventive and therapeutic effects. Apoptosis induction by 4HPR is routinely
Richard Mark White et al.
Nature, 471(7339), 518-522 (2011-03-25)
Melanoma is a tumour of transformed melanocytes, which are originally derived from the embryonic neural crest. It is unknown to what extent the programs that regulate neural crest development interact with mutations in the BRAF oncogene, which is the most
JingXian Fang et al.
Bioscience reports, 33(2), e00021-e00021 (2012-12-12)
Some mutations of the DHODH (dihydro-orotate dehydrogenase) gene lead to postaxial acrofacial dysostosis or Miller syndrome. Only DHODH is localized at mitochondria among enzymes of the de novo pyrimidine biosynthesis pathway. Since the pyrimidine biosynthesis pathway is coupled to the
JingXian Fang et al.
Bioscience reports, 32(6), 631-639 (2012-09-13)
Miller syndrome is a recessive inherited disorder characterized by postaxial acrofacial dysostosis. It is caused by dysfunction of the DHODH (dihydroorotate dehydrogenase) gene, which encodes a key enzyme in the pyrimidine de novo biosynthesis pathway and is localized at mitochondria
Global Trade Item Number
SKUGTIN
HPA010123-100UL4061836300647
HPA010123-25UL4061842816392