Kluczowe dokumenty
SBR00038
Hygromycin B
Min. 95% (HPLC ELSD), from Streptomyces hygroscopicus
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Hygromycin B, Min. 95% (HPLC ELSD), from Streptomyces hygroscopicus
pochodzenie biologiczne
Streptomyces hygroscopicus
Poziom jakości
Formularz
solid
spektrum działania antybiotyku
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
fungi
viruses
Tryb działania
protein synthesis | interferes
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C20H37N3O13/c1-23-7-2-5(21)9(26)15(10(7)27)33-19-17-16(11(28)8(4-25)32-19)35-20(36-17)18(31)13(30)12(29)14(34-20)6(22)3-24/h5-19,23-31H,2-4,21-22H2,1H3/t5-,6-,7+,8-,9+,10-,11+,12-,13+,14-,15-,16+,17+,18-,19+,20+/m1/s1
Klucz InChI
GRRNUXAQVGOGFE-XKIAHZFYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Antimicrobial Spectrum: Hygromycin B acts against bacteria, fungi and higher eukaryotic cells.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)