Merck
HPA008066
Sigma-Aldrich
Anti-CALD1 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Ab1, Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-CDM antibody produced in rabbit, Anti-Caldesmon antibody produced in rabbit
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
rozszerzona walidacja
independent
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
SLKIEERAEFLNKSVQKSSGVKSTHQAAIVSKIDSRLEQYTSAIEGTKSAKPTKPAASDLPVPAEGVRNIKSMWEKGNVFSSPTAAGTPNKETAGLKVGVSSRINEWLTKTPDGNKSPAPKPSDLRPGDVSSKRNLWEKQSVDKVTS
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CALD1(800)
Immunogen
Caldesmon recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Anti-CALD1 antibody produced in rabbit, a Prestige Antibody, is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. The antibodies are also tested using immunofluorescence and western blotting. To view these protocols and other useful information about Prestige Antibodies and the HPA, visit sigma.com/prestige.
Działania biochem./fizjol.
Caldesmon 1 jest białkiem związanym z cytoszkieletem, kodowanym przez gen CALD1. Jest ono zdolne do wiązania się z aktyną i funkcjonuje w stabilizacji włókien aktyny. Może również wiązać się z kalmoduliną i odgrywać rolę w regulacji skurczu mięśni gładkich i niemięśniowych. Domena wiążąca tego białka wiąże się również z tropomiozyną, miozyną i fosfolipidami. CALD1 bierze udział w modelowaniu cytoszkieletu aktynowego i migracji komórek. Jest on związany z włóknami naprężeniowymi aktyny i marszczeniami błony, gdzie odgrywa rolę w polimeryzacji tych włókien. Funkcjonuje również w podziale komórek, adhezji i apoptozie. Służy jako marker do odróżniania muscularis propria od desmoplazji, ułatwiając prawidłowe określenie stopnia zaawansowania gruczolakoraka okrężnicy. Odgrywa rolę w przerzutach raka żołądka.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST71214
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Alexandre Calon et al.
Nature genetics, 47(4), 320-329 (2015-02-24)
Recent molecular classifications of colorectal cancer (CRC) based on global gene expression profiles have defined subtypes displaying resistance to therapy and poor prognosis. Upon evaluation of these classification systems, we discovered that their predictive power arises from genes expressed by
Jordan A Roberts et al.
International journal of clinical and experimental pathology, 7(2), 792-796 (2014-02-20)
An accurate distinction between deep muscularis propria invasion versus subserosal invasion by colonic adenocarcinoma is essential for the accurate staging of cancer and subsequent optimal patient management. However, problems may arise in pathologic staging when extensive desmoplasia blurs the junction
Qian Hou et al.
Journal of proteome research, 12(2), 980-990 (2012-12-26)
In this study, we aim to identify biomarkers for gastric cancer metastasis using a quantitative proteomics approach. The proteins extracted from a panel of 4 gastric cancer cell lines, two derived from primary cancer (AGS, FU97) and two from lymph
Christoph N Köhler
The journal of histochemistry and cytochemistry : official journal of the Histochemistry Society, 59(5), 504-517 (2011-03-18)
The author has recently reported the distribution of the cytoskeleton-associated protein caldesmon in spleen and lymph nodes detected with different antibodies against caldesmon (J Histochem Cytochem 58:183-193, 2010). Here the author reports the distribution of caldesmon in the CNS and
Wilson K C Leung et al.
Molecular and cellular biochemistry, 350(1-2), 201-206 (2010-12-25)
Caldesmon (CaD) is an actin-binding protein that is capable of stabilizing actin filaments. Phosphorylation of CaD is widely accepted in the actin cytoskeletal modeling and promotion of cell migration. In this study, we show that CaD is a downstream phosphorylation
Global Trade Item Number
SKUGTIN
HPA008066-100UL4061836299293
HPA008066-25UL4061842795987