Merck
HPA006429
Sigma-Aldrich
Anti-TAF7 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-TAF(II)55 antibody produced in rabbit, Anti-TAFII-55 antibody produced in rabbit, Anti-TAFII55 antibody produced in rabbit, Anti-Transcription initiation factor TFIID 55 kDa subunit antibody produced in rabbit, Anti-Transcription initiation factor TFIID subunit 7 antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
ISSPGMSGHRQGHDSLEHDELREIFNDLSSSSEDEDETQHQDEEDINIIDTEEDLERQLQDKLNESDEQHQENEGTNQLVMGIQKQIDNMKGKLQETQDRAKRQEDLIMKVENLALKN
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TAF7(6879)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Gen TAF7 (TATA-box binding protein associated factor 7) jest zlokalizowany na ludzkim chromosomie 5q31. Jest on częścią wielopodjednostkowego czynnika transkrypcyjnego TFIID. Początkowo był rozpoznawany jako czynnik związany z TBP (TAFII) TFIID, który jest specyficzny dla polimerazy RNA II.
Immunogen
Transcription initiation factor TFIID subunit 7 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
TAF7 (TATA-box binding protein associated factor 7) działa jako represor transkrypcji, gdzie wiąże się z TAF1 i zapobiega jego aktywności acetylotransferazy. Aktywność ta jest niezbędna do podstawowej transkrypcji MHC (główna klasa zgodności tkankowej) I. Działa jako regulator punktu kontrolnego i zapobiega przedwczesnej inicjacji transkrypcji, dopóki kompleks preinicjacyjny (PIC) nie zostanie całkowicie zmontowany. Oddziałuje z wieloma czynnikami transkrypcyjnymi, takimi jak Sp1 (białko specyficzności), YY1 (Yin Yang 1), USF (czynnik transkrypcyjny 1), CTF (fragment C-końcowy), adenowirus E1A i HIV-1 (ludzki wirus niedoboru odporności) Tat (transaktywator transkrypcji). Bierze również udział w aktywacji hormonu tarczycy i receptora witaminy D3 w sposób niezależny od ligandu. Może być również zaangażowany w przetwarzanie 3′ końca mRNA.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST70992
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Anne Gegonne et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 103(3), 602-607 (2006-01-13)
Transcription consists of a series of highly regulated steps: assembly of a preinitiation complex (PIC) at the promoter nucleated by TFIID, followed by initiation, elongation, and termination. The present study has focused on the role of the TFIID component, TAF7
Anthony R Dallosso et al.
PLoS genetics, 5(11), e1000745-e1000745 (2009-12-04)
Wilms' tumour (WT) is a pediatric tumor of the kidney that arises via failure of the fetal developmental program. The absence of identifiable mutations in the majority of WTs suggests the frequent involvement of epigenetic aberrations in WT. We therefore
T Zhou et al.
The Journal of biological chemistry, 276(27), 25503-25511 (2001-05-08)
Human TAF(II)55 (hTAF(II)55) is a component of the multisubunit general transcription factor TFIID and has been shown to mediate the functions of many transcriptional activators via direct protein-protein interactions. To uncover the regulatory properties of the general transcription machinery, we
Francisco J Herrera et al.
eLife, 3, e02559-e02559 (2014-07-10)
Emerging evidence points to an unexpected diversification of core promoter recognition complexes that serve as important regulators of cell-type specific gene transcription. Here, we report that the orphan TBP-associated factor TAF9B is selectively up-regulated upon in vitro motor neuron differentiation
Global Trade Item Number
SKUGTIN
HPA006429-100UL4061835679911