Merck
Wszystkie zdjęcia(8)
Kluczowe dokumenty
HPA008023
Sigma-Aldrich
Anti-CEL antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-BAL, Anti-BSSL, Anti-Bile salt-activated lipase precursor, Anti-Bile salt-stimulated lipase, Anti-Bucelipase, Anti-Carboxyl ester lipase, Anti-Cholesterol esterase, Anti-Pancreatic lysophospholipase, Anti-Sterol esterase
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunohistochemistry: 1:50- 1:200
sekwencja immunogenna
HWEPYTTENSGYLEITKKMGSSSMKRSLRTNFLRYWTLTYLALPTVTDQEATPVPPTGDSEATPVPPTGDSG
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CEL(1056)
Opis ogólny
Gen CEL (lipaza karboksyestrowa) jest zlokalizowany na ludzkim chromosomie 9q34.3 i ma długość 9832 bp. Zawiera 11 eksonów przeplatanych 10 intronami. Region C-końcowy zawiera 11-aminokwasowy tandemowo powtarzany motyw zwany sekwencją PEST, który służy jako sygnał do szybkiej degradacji białek. Region ten jest glikozylowany podczas wydzielania tego białka.
Immunogen
Bile salt-activated lipase precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Lipaza karboksyestrowa jest głównym składnikiem soku trzustkowego wydzielanego do dwunastnicy. Ta glikoproteina bierze udział w hydrolizie i wchłanianiu cholesterolu i rozpuszczalnych w tłuszczach estrów witamin. Mutacje w regionach VNTR (zmienna liczba powtórzeń tandemowych) tego genu mogą powodować cukrzycę monogenową.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST71279
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Janniche Torsvik et al.
Human genetics, 127(1), 55-64 (2009-09-18)
We have previously shown that heterozygous single-base deletions in the carboxyl-ester lipase (CEL) gene cause exocrine and endocrine pancreatic dysfunction in two multigenerational families. These deletions were found in the first and fourth repeats of a variable number of tandem
Firoz Akhter et al.
Free radical biology & medicine, 164, 429-438 (2020-12-29)
Aging is a strong risk factor for brain dementia and cognitive decline. Age-related accumulation of metabolites such as advanced glycation end products (AGEs) could serve as danger signals to initiate and accelerate disease process and neurodegeneration. The underlying causes and
U Lidberg et al.
Genomics, 13(3), 630-640 (1992-07-01)
The gene encoding human carboxyl ester lipase (CEL), including 1628 bp of the 5'-flanking region, has been isolated and characterized from two overlapping lambda phage clones. The gene spans 9832 bp and contains 11 exons interrupted by 10 introns. The