Kluczowe dokumenty
SAB2103782
Sigma-Aldrich
Anti-CEL antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-BAL, Anti-BSDL, Anti-BSSL, Anti-CELL, Anti-CEase
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
80 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, human
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CEL(1056)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na C-końcowy region ludzkiego CEL
Działania biochem./fizjol.
CEL katalizuje wchłanianie tłuszczów i witamin. CEL działa w połączeniu z lipazą trzustkową i kolipazą w celu całkowitego trawienia trójglicerydów w diecie. Białko kodowane przez ten gen jest glikoproteiną wydzielaną z trzustki do przewodu pokarmowego i z gruczołu mlekowego w okresie laktacji do mleka ludzkiego. Fizjologiczną rolą tego białka jest hydroliza i wchłanianie cholesterolu oraz rozpuszczalnych w lipidach estrów witamin. To kodowane białko promuje produkcję dużych chylomikronów w jelicie. Również jego obecność w osoczu sugeruje jego interakcje z cholesterolem i utlenionymi lipoproteinami w celu modulowania postępu miażdżycy. Uważa się, że w komórkach nowotworowych trzustki to kodowane białko jest sekwestrowane w przedziale Golgiego i prawdopodobnie nie jest wydzielane. Gen ten zawiera polimorfizm zmiennej liczby powtórzeń tandemowych (VNTR) w regionie kodującym, który może wpływać na funkcję kodowanego białka. Uwaga do publikacji: Ten rekord RefSeq zawiera podzbiór publikacji dostępnych dla tego genu. Aby uzyskać dostęp do dodatkowych publikacji, zobacz rekord Entrez Gene.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: VTPTGDSETAPVPPTGDSGAPPVPPTGDSEAAPVPPTDDSKEAQMPAVIR
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB2103782-100UL4061836160845
SAB2103782-50UG