Kluczowe dokumenty
SAB4701049
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-RLTPR antibody produced in mouse
clone EM-53
Synonim(y):
CARMIL2, LRRC16C
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
EM-53, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
stężenie
1 mg/mL
metody
flow cytometry: 2 μg/mL
nr dostępu
Q6F5E8
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Opis ogólny
The mouse monoclonal antibody EM-53 recognizes RLTPR / CARMIL2, a protein playing a role in actin filament elongation.
Immunogen
Murine RLTPR
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jennifer R Yonkof et al.
Frontiers in immunology, 11, 884-884 (2020-07-07)
CARMIL2 deficiency is a rare combined immunodeficiency (CID) characterized by defective CD28-mediated T cell co-stimulation, altered cytoskeletal dynamics, and susceptibility to Epstein Barr Virus smooth muscle tumors (EBV-SMTs). Case reports associated with EBV-SMTs are limited. We describe herein a novel