Kluczowe dokumenty
HPA007698
Sigma-Aldrich
Anti-EPHB3 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
ETK2, HEK2, Tyro6
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:20- 1:50
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... EPHB3(2049)
Immunogen
Ephrin type-B receptor 3 precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Sekwencja
AHTRYTFEVQAVNGVSGKSPLPPRYAAVNITTNQAAPSEVPTLRLHSSSGSSLTLSWAPPERPNGVILDYEMKYFEKSEGIASTVTSQMNSVQLDGLRPDARYVQVRARTVAGYGQYSRPAEFETTSE
Zastosowanie
Wszystkie przeciwciała Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies zostały opracowane i zatwierdzone w ramach projektu Human Protein Atlas (HPA) i w rezultacie są wspierane przez najobszerniejszą charakterystykę w branży.
Projekt Human Protein Atlas można podzielić na trzy części: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas i Human Cell Atlas. Przeciwciała, które zostały wygenerowane w ramach projektów Atlasu Tkanek i Atlasu Nowotworów, zostały przetestowane za pomocą immunohistochemii na setkach normalnych i chorych tkanek, a dzięki ostatnim wysiłkom projektu Human Cell Atlas, wiele z nich zostało scharakteryzowanych za pomocą immunofluorescencji w celu mapowania ludzkiego proteomu nie tylko na poziomie tkankowym, ale teraz na poziomie subkomórkowym. Obrazy te i zbiór tego ogromnego zestawu danych można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Udostępniamy również 4357 protokołów i innych przydatnych informacji.
Działania biochem./fizjol.
Gen EPHB3 (Ephrin type-B receptor 3) koduje receptorową kinazę tyrozynową związaną z Eph, która specyficznie wiąże się z transmembranową podgrupą ligandów receptora Eph (ephrin-B). Oddziałuje z domeną PDZ białka AF6 wiążącego ras i reguluje transdukcję sygnału. Efryny (ligandy) są zaangażowane w prowadzenie aksonów i inne procesy modelowania podczas rozwoju kręgowców. Pośredniczy w przebudowie obwodów neuronalnych obejmujących odrastanie aksonów dorosłych komórek zwojowych siatkówki (RGC) i regulację plastyczności aksonów po uszkodzeniu OUN.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST71464
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A D Bergemann et al.
Oncogene, 16(4), 471-480 (1998-03-04)
The ephrins are a family of ligands that bind to Eph family receptor tyrosine kinases, and have been implicated in axon guidance and other patterning processes during vertebrate development. We describe here the identification and characterization of murine ephrin-B3. The
B Hock et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 95(17), 9779-9784 (1998-08-26)
Eph-related receptor tyrosine kinases (RTKs) have been implicated in intercellular communication during embryonic development. To elucidate their signal transduction pathways, we applied the yeast two-hybrid system. We could demonstrate that the carboxyl termini of the Eph-related RTKs EphA7, EphB2, EphB3
Arthur Arcinas et al.
Journal of proteome research, 8(8), 3958-3968 (2009-06-18)
Cell surface proteins have been shown to be effective therapeutic targets. In addition, shed forms of these proteins and secreted proteins can serve as biomarkers for diseases, including cancer. Thus, identification of cell surface and secreted proteins has been a
Xiao Liu et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 26(12), 3087-3101 (2006-03-24)
Endogenous mechanisms underlying the remodeling of neuronal circuitry after mammalian CNS injury or disease remain primarily unknown. Here, we investigated axonal plasticity after optic nerve injury and found that macrophages recruited into the injury site and adult retinal ganglion cell
Chary Marquez Batista et al.
Neural plasticity, 2014, 451639-451639 (2014-08-12)
Pigment epithelium derived factor (PEDF) exerts trophic actions to motoneurons and modulates nonneuronal restorative events, but its effects on neuroplasticity responses after spinal cord (SC) injury are unknown. Rats received a low thoracic SC photothrombotic ischemia and local injection of