About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
0.27 mg/mL
metody
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... REST(5978)
Opis ogólny
Gen ten koduje represor transkrypcji, który hamuje geny neuronalne w tkankach nieneuronalnych. Jest członkiem rodziny czynników transkrypcyjnych typu palca cynkowego Kruppela. Tłumi transkrypcję poprzez wiązanie elementu sekwencji DNA zwanego elementem tłumiącym ograniczającym neurony. Białko znajduje się również w niezróżnicowanych neuronalnych komórkach progenitorowych i uważa się, że ten represor może działać jako główny negatywny regulator neurogenezy. Opisano alternatywnie splicowane warianty transkryptu [dostarczone przez RefSeq, lipiec 2010].
Immunogen
Zsyntetyzowany peptyd pochodzący z ludzkiego REST/NRSF
Postać fizyczna
Bufor: PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH7,3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SAB5701421-100UL | 4065267667959 |