Merck
Wszystkie zdjęcia(8)
Kluczowe dokumenty
HPA006040
Sigma-Aldrich
Anti-NCF2 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
NOXA2, p67phox
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:20-1:50
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NCF2(4688)
Powiązane kategorie
Immunogen
Czynnik cytozolowy neutrofili 2 rekombinowane białko znakowane epitopem (PrEST)
Sekwencja
MLYYQTEKYDLAIKDLKEALIQLRGNQLIDYKILGLQFKLFACEVLYNIAFMYAKKEEWKKAEEQLALATSMKSEPRHSKIDKAMECVWKQKLYEPVIPVGRLFRPNERQVAQLAKKDYLGKATVVASVVDQDSFSGFAPLQPQAA
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Czynnik cytozolowy neutrofili 2 jest białkiem kodowanym przez gen NCF2 u ludzi. Jest ono określane jako NCF-2, NOXA2, P67PHOX i P67-PHOX. Koduje ono podstawowy składnik wielobiałkowej oksydazy NADPH (NADPHO). Jest on związany z toczniem rumieniowatym układowym (SLE), który jest złożoną chorobą immunologiczną. Polimorfizmy tego genu są związane z zapaleniem stawów i produkcją autoprzeciwciał. Stwierdzono, że odgrywa on kluczową rolę w produkcji ROS na poziomie poszczególnych fagosomów.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST78238
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Bo Yu et al.
Clinical rheumatology, 30(4), 521-527 (2010-09-16)
Systemic lupus erythematosus (SLE) is a complex immune disease. The genetic variation in the NCF2 gene was found to associate with SLE in US and European populations. However, the association of rs10911363 with SLE was not extensively studied in Chinese
Xana Kim-Howard et al.
Human molecular genetics, 23(6), 1656-1668 (2013-10-29)
Recent reports have associated NCF2, encoding a core component of the multi-protein NADPH oxidase (NADPHO), with systemic lupus erythematosus (SLE) susceptibility in individuals of European ancestry. To identify ethnicity-specific and -robust variants within NCF2, we assessed 145 SNPs in and
Asma Tlili et al.
Journal of leukocyte biology, 91(1), 83-95 (2011-09-29)
Production of ROS by the leukocyte NADPH oxidase is essential for the destruction of pathogenic bacteria inside phagosomes. The enzyme is a complex of cytosolic and membranous subunits that need to assemble upon activation. Biochemical data suggest that the complex
M I Lomnytska et al.
British journal of cancer, 104(1), 110-119 (2010-12-02)
Cytology-based diagnostics of squamous cervical cancer (SCC) precursor lesions is subjective and can be improved by objective markers. IHC-based analysis of ANXA6, HSP27, peroxiredoxin 2 (PRDX2), NCF2, and tropomyosin 4 (TPM4) during SCC carcinogenesis. Expression of ANXA6, HSP27, PRDX2, and
Chaim O Jacob et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 109(2), E59-E67 (2011-12-29)
Systemic lupus erythematosus (SLE), the prototypic systemic autoimmune disease, is a debilitating multisystem autoimmune disorder characterized by chronic inflammation and extensive immune dysregulation in multiple organ systems, resulting in significant morbidity and mortality. Here, we present a multidisciplinary approach resulting