Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
HPA003231
Sigma-Aldrich
Anti-CHM antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Choroideraemia protein antibody produced in rabbit, Anti-REP-1 antibody produced in rabbit, Anti-Rab escort protein 1 antibody produced in rabbit, Anti-Rab proteins geranylgeranyltransferase component A 1 antibody produced in rabbit, Anti-TCD protein antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:200- 1:500
sekwencja immunogenna
SRKDKTIQHVEVFCYASQDLHEDVEEAGALQKNHALVTSANSTEAADSAFLPTEDESLSTMSCEMLTEQTPSSDPENALEVNGAEVTGEKENHCDDKTCVPSTSAEDMSENVPIAEDTTEQPKKNRITYSQIIKEG
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CHM(1121)
Opis ogólny
Gen CHM (choroideremia) jest zmapowany na ludzkim chromosomie Xq21.2. Koduje białko o długości 653 aminokwasów. Zawiera 15 eksonów o długości 150kb.
Immunogen
Rab proteins geranylgeranyltransferase component A 1 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Anti-CHM antibody produced in rabbit, a Prestige Antibody, is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. The antibodies are also tested using immunofluorescence and western blotting. To view these protocols and other useful information about Prestige Antibodies and the HPA, visit sigma.com/prestige.
Działania biochem./fizjol.
Gen CHM (choroideremia) koduje białko, które jest również nazywane składnikiem A 1 geranylgeranylotransferazy białek Rab. Podjednostka ta jest wiążącą substrat podjednostką holoenzymu Rab geranylgeranylotransferazy (RGGT). Wiąże niesprenylowane białka Rab i przedstawia je katalitycznemu składnikowi B Rab-GGTazy. Alternatywnie, podjednostka kodowana przez ten gen najpierw wiąże się z RGGT, a następnie kompleks ten wiąże i prenyluje białka Rab. Te białka Rab są małymi GTPazami, które funkcjonują w regulacji ruchu błon pęcherzykowych. Mutacje w tym genie mogą powodować choroideremię, określaną również jako dystrofia tapetochoroidalna (TCD), która charakteryzuje się postępującą dystrofią naczyniówki, nabłonka barwnikowego siatkówki i siatkówki.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST74342
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
K Alexandrov et al.
The EMBO journal, 13(22), 5262-5273 (1994-11-15)
Rab proteins comprise a family of small GTPases that serve a regulatory role in vesicular membrane traffic. Geranylgeranylation of these proteins on C-terminal cysteine motifs is crucial for their membrane association and function. This post-translational modification is catalysed by rab
Kanmin Xue et al.
Nature medicine, 24(10), 1507-1512 (2018-10-10)
Retinal gene therapy is increasingly recognized as a novel molecular intervention that has huge potential in treating common causes of blindness, the majority of which have a genetic aetiology1-5. Choroideremia is a chronic X-linked retinal degeneration that was first described
Rudi A Baron et al.
The Biochemical journal, 415(1), 67-75 (2008-06-06)
Prenylation (or geranylgeranylation) of Rab GTPases is catalysed by RGGT (Rab geranylgeranyl transferase) and requires REP (Rab escort protein). In the classical pathway, REP associates first with unprenylated Rab, which is then prenylated by RGGT. In the alternative pathway, REP
J A van den Hurk et al.
Human mutation, 9(2), 110-117 (1997-01-01)
Choroideremia (CHM) is an X-linked recessive eye disease that results from mutations involving the Rab escort protein-1 (REP-1) gene. In 18 patients deletions of different sizes have been found. Two females suffering from CHM were reported to have translocations that
Aaron Black et al.
The journal of gene medicine, 16(5-6), 122-130 (2014-06-26)
Choroideremia (CHM) is a slowly progressive X-linked retinal degeneration that results in a loss of photoreceptors, retinal pigment epithelium and choroid. CHM, the gene implicated in choroideremia, encodes Rab escort protein-1 (REP-1), which is involved in the post-translational activation via