Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
HPA002475
Sigma-Aldrich
Anti-RPH3A antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Exophilin-1 antibody produced in rabbit, Anti-Rabphilin-3A antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
SPAGLRRANSVQASRPAPGSVQSPAPPQPGQPGTPGGSRPGPGPAGRFPDQKPEVAPSDPGTTAPPREERTGGVGGYPAVGAREDRMSHPSGPYSQASAAAPQPAAARQPPPPEEEEEEANSYDSDEATTLGALEFSLLYDQDNS
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RPH3A(22895)
Opis ogólny
Homolog rabfiliny 3A (RPH3A) należy do rodziny Rab i nadrodziny białek wiążących GTP (białko G). Występuje głównie w pęcherzykach synaptycznych mózgu i najliczniej w obszarze synaptycznym móżdżku szczura, siatkówki i złącza nerwowo-mięśniowego.
Immunogen
rabfilina 3A
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Homolog rabfiliny 3A (RPH3A) może regulować egzocytozę pęcherzyków synaptycznych i uwalnianie neuroprzekaźników wyzwalane przez Ca2+. Bierze udział w uwalnianiu neuroprzekaźników z zakończeń nerwowych w sposób zależny od Ca2+. Może działać z rozpuszczalnym kompleksem receptora białka przyłączającego czynnik wrażliwy na N-etylomaleimid(SNARE).
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST85195
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Michelle G K Tan et al.
Neurochemistry international, 64, 29-36 (2013-11-10)
Synaptic dysfunction, together with neuritic plaques, neurofibrillary tangles and cholinergic neuron loss is an established finding in the Alzheimer's disease (AD) neocortex. The synaptopathology of AD is known to involve both pre- and postsynaptic components. However, the status of rabphilin
Y Takai et al.
Genes to cells : devoted to molecular & cellular mechanisms, 1(7), 615-632 (1996-07-01)
There exists a small GTP-binding protein (G protein) superfamily, consisting of more than 50 members, from yeast to mammal. The Rab family belongs to this superfamily and is implicated in intracellular vesicle trafficking. Rab3A small G protein is a member
A Mizoguchi et al.
Biochemical and biophysical research communications, 202(3), 1235-1243 (1994-08-15)
Rabphilin-3A is a putative target protein for Rab3A small GTP-binding protein which is implicated in neurotransmitter release. Rabphilin-3A is expressed mainly in brain, but its subcellular localization remains to be clarified. Immunohistochemical analysis has revealed that Rabphilin-3A is most abundant