Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
HPA006403
Sigma-Aldrich
Anti-FAM213B antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-C1orf93, Anti-MGC26818
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
mouse, human
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
LAGLLDQHGVRLVGVGPEALGLQEFLDGDYFAGELYLDESKQLYKELGFKRYNSLSILPAALGKPVRDVAAKAKAVGIQGNLSGDLLQSGGLLVVSKGGDKVLLHFVQKS
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Opis ogólny
FAM213B (rodzina o podobieństwie sekwencji 213 członek B) lub C1orf93 jest zlokalizowany na ludzkim chromosomie 1p36.
Immunogen
Uncharacterized protein C1orf93 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Mutacje w FAM213B (rodzina o podobieństwie sekwencji 213 członek B) lub C1orf93 są związane z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST70334
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Zhiheng Dong et al.
Reproduction, fertility, and development, 29(3), 482-489 (2017-04-27)
This study aimed to investigate the effect of oestrogen on prostaglandin E2 (PGE
Na Huang et al.
European journal of pharmacology, 818, 287-293 (2017-11-05)
Gamete and embryo transport is an important function of the oviduct. This type of transport involves both smooth muscle contraction and epithelial cell secretions, and the former is mediated by prostaglandins (PGs) and their receptors. Our objective was to study
Katja Christodoulou et al.
Gut, 62(7), 977-984 (2012-05-01)
Multiple genes have been implicated by association studies in altering inflammatory bowel disease (IBD) predisposition. Paediatric patients often manifest more extensive disease and a particularly severe disease course. It is likely that genetic predisposition plays a more substantial role in
K-John J Cheung et al.
Cancer research, 70(22), 9166-9174 (2010-10-05)
Clinical correlative studies have linked 1p36 deletions with worse prognosis in follicular lymphoma (FL). In this study, we sought to identify the critical gene(s) in this region that is responsible for conferring inferior prognosis. BAC array technology applied to 141
Charlotte Stadler et al.
Journal of proteomics, 75(7), 2236-2251 (2012-03-01)
We have developed a platform for validation of antibody binding and protein subcellular localization data obtained from immunofluorescence using siRNA technology combined with automated confocal microscopy and image analysis. By combining the siRNA technology with automated sample preparation, automated imaging
Global Trade Item Number
SKUGTIN
HPA006403-100UL4061835679898
HPA006403-25UL4061842777037