Merck
HPA002907
Sigma-Aldrich
Anti-ECH1 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Delta(3,5)-Delta(2,4)-dienoyl-CoA isomerase, mitochondrial precursor
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ECH1(1891)
Immunogen
Izomeraza delta(3,5)-delta(2,4)-dienoilo-CoA, mitochondrialny prekursor rekombinowanego białka epitope signature tag (PrEST)
Sekwencja
ISLRLTGSSAQEEASGVALGEAPDHSYESLRVTSAQKHVLHVQLNRPNKRNAMNKVFWREMVECFNKISRDADCRAVVISGAGKMFTAGIDLMASDILQPKGDDVARISWYLRDIITRYQETFNVIERCPK
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Izomeraza Δ(3,5)-Δ(2,4)-dienoilo-CoA, mitochondrialna, jest enzymem kodowanym przez gen ECH1 u ludzi. Gen jest mapowany na 19q13. Produkt białkowy może odgrywać pewną rolę w peroksysomalnej β-oksydacji.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST86196
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Tatsuyuki Takadate et al.
International journal of cancer, 132(6), 1368-1382 (2012-08-24)
Pancreatic cancer is among the most lethal malignancies worldwide. We aimed to identify novel prognostic markers by applying mass spectrometry (MS)-based proteomic analysis to formalin-fixed paraffin-embedded (FFPE) tissues. Resectable, node positive pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC) with poor (n = 4)
D R FitzPatrick et al.
Genomics, 27(3), 457-466 (1995-06-10)
We have used a PCR-based subtractive hybridization method to identify upregulated cDNAs in the livers of rats treated with a peroxisome proliferator [clofibrate or di(2-ethylhexyl) phthalate]. After four rounds of subtractive hybridization 62 differentially hybridizing clones were partially sequenced and
Charlotte Stadler et al.
Journal of proteomics, 75(7), 2236-2251 (2012-03-01)
We have developed a platform for validation of antibody binding and protein subcellular localization data obtained from immunofluorescence using siRNA technology combined with automated confocal microscopy and image analysis. By combining the siRNA technology with automated sample preparation, automated imaging
Global Trade Item Number
SKUGTIN
HPA002907-100UL4061835668144