Kluczowe dokumenty
HPA002355
Sigma-Aldrich
Anti-BTG2 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-BTG2 protein antibody produced in rabbit, Anti-NGF-inducible anti-proliferative protein PC3 antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
QEALTEHYKHHWFPEKPSKGSGYRCIRINHKMDPIISRVASQIGLSQPQLHQLLPSELTLWVDPYEVSYRIGEDGSICVLYEEAPLAASCGLLTCKNQVLLG
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... BTG2(7832)
Opis ogólny
BTG2 jest członkiem rodziny białek BTG/Tob o właściwościach antyproliferacyjnych. Bierze udział w różnych procesach komórkowych, takich jak progresja cyklu komórkowego, różnicowanie lub apoptoza, wzrost komórek i przeżycie. Zawiera konserwowaną domenę BTG (lub APRO) na N-końcu.
Immunogen
BTG2 protein recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
BTG2 ma duży wpływ na zatrzymanie cyklu komórkowego G2/M wywołane uszkodzeniem DNA. Jego aktywność jest regulowana przez p53. Działa jako koaktywator i korepresor receptora estrogenowego ERα in vitro. Moduluje regulację transkrypcji, w której pośredniczy ERα. Jest głównym genem odpowiedzi indukowanym przez czynniki wzrostu i promotory nowotworowe. Oddziałuje z Pop2 (białko tylko piryny 2)/Caf1 (czynnik związany z CCR4 1), aktywnymi deadenylazami Pop2/Caf1 i Ccr4 podczas kontroli rozpadu mRNA.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST86515
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Fabienne Mauxion et al.
The EMBO journal, 27(7), 1039-1048 (2008-03-14)
BTG2 is a prototype member of the BTG/Tob family of antiproliferative proteins, originally identified as a primary response gene induced by growth factors and tumour promoters. Its expression has been linked to diverse cellular processes such as cell-cycle progression, differentiation
Anne-Pierre Morel et al.
Journal of cell science, 116(Pt 14), 2929-2936 (2003-05-29)
The yeast CCR4-NOT complex exists in two forms (1.0 and 1.9 MDa) that share several common subunits, including yCCR4, yCAF1 and five NOT proteins (NOT1-5). Here, we report that different complexes containing mammalian homologs of CCR4-NOT subunits exist in mammalian