Merck
Wszystkie zdjęcia(9)
Kluczowe dokumenty
ZRB2179
Sigma-Aldrich
Anti-BTG2 Antibody, clone 1G17 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
Białko BTG2; członek rodziny BTG 2; indukowane przez NGF białko antyproliferacyjne PC3
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1G17, recombinant monoclonal
opis
1G17 Clone
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 17.42 kDa
observed mol wt ~18 kDa
oczyszczone przez
using Protein A
reaktywność gatunkowa
human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
monkey
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
affinity binding assay: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
Internal
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... BTG2(7832)
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. To przeciwciało nie zawiera konserwantów, jest produkowane bez szkody dla zwierząt i wyjątkowo stabilne, aby umożliwić wysyłkę i przechowywanie w razie potrzeby, a tym samym jest zgodne z "Zapobieganiem powstawaniu odpadów", "Projektowaniem bezpieczniejszych chemikaliów" i "Projektowaniem pod kątem efektywności energetycznej". Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Przeciwciała 10889 reprezentują całkowicie nową generację rekombinowanych przeciwciał monoklonalnych. Każde przeciwciało 10889 jest wytwarzane przy użyciu naszego zastrzeżonego rekombinowanego systemu ekspresji, oczyszczane do jednorodności i precyzyjnie dozowane w celu uzyskania solidnej i wysoce powtarzalnej spójności między partiami. Do użytku badaczy udostępniane są wyłącznie klony o najwyższej wydajności. Każde przeciwciało jest walidowane pod kątem wysokiej swoistości i powinowactwa w wielu zastosowaniach, w tym w najczęściej używanym zastosowaniu. Przeciwciała 10889 są niezawodnie dostępne i gotowe do wysyłki, gdy są potrzebne.
Specyficzność
Klon 1G17 to rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne 10889, które specyficznie wykrywa BTG2. Celuje w epitop w obrębie 21 aminokwasów od regionu wewnętrznego.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 21 aminokwasom z wewnętrznego regionu ludzkiego BTG2.
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting w lizacie tkanki ludzkiego móżdżku.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 tego przeciwciała wykryło BTG2 w lizacie tkanki ludzkiego móżdżku.
Testowane aplikacje
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło BTG2 w lizacie tkanki ludzkiego mózgu.
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło BTG2 w skrawkach tkanki ludzkiego móżdżku.
Affinity Binding Assay: Reprezentatywna partia tego przeciwciała wiązała BTG2 z KD wynoszącym 5,8 x 10-7 w teście wiązania powinowactwa.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Opis wartości docelowych
Białko BTG2 (UniProt: P78543; znane również jako BTG family member 2, NGF-inducible anti-proliferative protein PC3) jest kodowane przez gen BTG2 (znany również jako PC3) (Gene ID: 7832) u człowieka. BTG2 służy jako białko antyproliferacyjne, którego ekspresja jest indukowana przez mechanizm zależny od p53, a jego poziomy są znacznie podwyższone w odpowiedzi na uszkodzenie DNA. Odgrywa rolę w negatywnej kontroli proliferacji komórek, a transfekcja ssaczego wektora ekspresyjnego BTG2 do komórek NIH3T3 powoduje zmniejszenie ich tempa wzrostu i zdolności klonowania. BTG2 działa jako supresor nowotworów, a jego poziom jest obniżony w wielu ludzkich nowotworach. Niska ekspresja BTG2 występuje w wielu ludzkich tkankach nowotworowych, a jej utrata jest związana z migracją i inwazją komórek. BTG2 hamuje proliferację i inwazję komórek raka żołądka. Jego nadekspresja może hamować wzrost komórek i promować apoptozę w komórkach raka trzustki. Jego nadekspresja zmniejsza również poziom cykliny D1, MMP-1 i MMP-2 oraz hamuje proliferację komórek raka płuc. BTG2 jest jednym z partnerów wiążących PRMT1, a jego wiązanie zwiększa aktywność PRMT1, która jest niezbędna do wzrostu neurytów. BTG2 jest fosforylowany przy serynie 147 przez ERK1 i ERK2 oraz przy serynie 149 przez MAPK14, co prowadzi do wiązania PIN1 i depolaryzacji mitochondriów. To rekombinowane przeciwciało monoklonalne 10889, wygenerowane przez naszą zastrzeżoną technologię, oferuje znacznie zwiększoną swoistość, powinowactwo, powtarzalność i stabilność w porównaniu z konwencjonalnymi monoklonalnymi przeciwciałami. (Ref.: Mao, B., et al. (2015). Int. J. Oncol. 46(2):459-464; Miyata, S., et al. (2008). Neurosci. Lett. 445(2); 162-165; Rouault, J-P., et al. (1996). Nat.Genet.14(4); 482-486).
Postać fizyczna
Oczyszczone rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne IgG, liofilizowane w PBS, 5% trehalozy, o normalnym wyglądzie gruboziarnistej lub półprzezroczystej żywicy. Składniki PBS/trehaloza w preparacie ZooMAb mogą mieć wygląd półstały (żel przypominający kulki) po liofilizacji. Jest to zjawisko normalne. Należy postępować zgodnie z zalecaną procedurą rekonstytucji zawartą w arkuszu danych, aby rozpuścić półstały, przypominający kulki materiał o wyglądzie żelu. Otrzymany roztwór przeciwciała jest całkowicie stabilny i funkcjonalny, co potwierdzają pełne testy funkcjonalne. Nie zawiera biocydów ani konserwantów, takich jak azydek, ani żadnych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Większe opakowania są dostarczane jako wielokrotności 25 μL.
Przechowywanie i stabilność
Zaleca się przechowywanie liofilizowanego produktu w temperaturze 2-8°C. Przed rekonstytucją fiolki należy krótko mikrowirować, aby odwirować materiał na dno fiolki. Każdą fiolkę należy odtworzyć, dodając 25 μl przefiltrowanej wody laboratoryjnej lub PBS. Odtworzone przeciwciała można przechowywać w temperaturze 2-8°C lub -20°C w celu długotrwałego przechowywania. Unikać wielokrotnego zamrażania.
Informacje prawne
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)