Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
HPA002087
Sigma-Aldrich
Anti-LEF1 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-LEF-1 antibody produced in rabbit, Anti-Lymphoid enhancer-binding factor 1 antibody produced in rabbit, Anti-T cell-specific transcription factor 1-α antibody produced in rabbit, Anti-TCF1-α antibody produced in rabbit
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
SDVNSKQGMSRHPPAPDIPTFYPLSPGGVGQITPPLGWQGQPVYPITGGFRQPYPSSLSVDTSMSRFSHHMIPGPPGPHTTGIPHPAIVTPQVKQEHPHTDSDLMHVKPQHEQRKEQEPKRPHIKKPLNAFMLY
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... LEF1(51176)
Opis ogólny
Czynnik wiążący wzmacniacz limfoidalny (LEF-1) jest białkiem regulatorowym z domeną grupy wysokiej ruchliwości (HMG).
Immunogen
Lymphoid enhancer-binding factor 1 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
LEF-1 (lymphoid enhancer-binding factor 1) działa jako przekaźnik jądrowy lub efektor w kanonicznym szlaku transdukcji sygnału Wingless/Wnt. Bierze udział w różnych procesach biologicznych, takich jak proliferacja, różnicowanie i migracja, jako aktywator lub represor transkrypcji. Podczas sygnalizacji Wnt, LEF-1 oddziałuje jako dimer z importowaną do jądra β-kateniną w celu aktywacji transkrypcji genów docelowych. Odgrywa główną rolę w tworzeniu mieszków włosowych poprzez regulację ekspresji cytokeratyny.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST84768
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
K Giese et al.
Cell, 69(1), 185-195 (1992-04-03)
The high mobility group (HMG) domain is a DNA-binding motif that is associated with several eukaryotic regulatory proteins, including the lymphoid enhancer-binding factor LEF-1 and the testis-determining factor SRY. Here, we provide evidence that DNA binding by the HMG domain
Siu Chiu Chan et al.
The Journal of biological chemistry, 295(51), 17560-17572 (2021-01-18)
Hepatocyte nuclear factor-1β (HNF-1β) is a tissue-specific transcription factor that is required for normal kidney development and renal epithelial differentiation. Mutations of HNF-1β produce congenital kidney abnormalities and inherited renal tubulopathies. Here, we show that ablation of HNF-1β in mIMCD3
A Kobielak et al.
Acta biochimica Polonica, 48(1), 221-226 (2001-07-07)
Lymphoid enhancer-binding factor-1 (LEF-1), a member of the high mobility group (HMG) family of proteins, regulates expression of T-cell receptor-alpha gene and is one of the key regulatory molecules in the epithelial-mesenchymal interactions during embryonic development. Among others, LEF-1 regulates
Inês Pinto et al.
Oncogene, 39(5), 975-986 (2019-10-06)
T-cell acute lymphoblastic leukemia (T-ALL) is an aggressive hematological malignancy with a dismal prognosis in patients with resistant or relapsed disease. Although NOTCH is a known driver in T-ALL, its clinical inhibition has significant limitations. Our previous studies suggested that
H Brantjes et al.
Nucleic acids research, 29(7), 1410-1419 (2001-03-27)
Tcf/Lef family transcription factors are the downstream effectors of the Wingless/Wnt signal transduction pathway. Upon Wingless/Wnt signalling, beta-catenin translocates to the nucleus, interacts with Tcf (1-3) and thus activates transcription of target genes (4,5). Tcf factors also interact with members