Kluczowe dokumenty
AV32404
Sigma-Aldrich
Anti-LEF1 (AB1) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Przeciwciało Lef1, Przeciwciało Lef1 - przeciwciało anty-LEF1 (AB1) produkowane u królików
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
44 kDa
reaktywność gatunkowa
human, dog, bovine, goat
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... LEF1(51176)
Opis ogólny
LEF1 jest czynnikiem transkrypcyjnym, który oddziałuje z β-kateniną i moduluje adhezję komórek. Ten czynnik transkrypcyjny pośredniczy również w odpowiedzi jądrowej poprzez szlak sygnałowy Wnt.
Przeciwciało Rabbit Anti-LEF1 (AB1) rozpoznaje LEF1 kurczaka, człowieka, myszy, szczura, psa, królika, bydła, danio pręgowanego i świni.
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego LEF1
Zastosowanie
Królicze przeciwciało anty-LEF1 (AB1) może być stosowane w aplikacjach IHC (4-8 μg/ml) i western blot (0,1-2,0 μg/ml).
Działania biochem./fizjol.
Limfoidalny czynnik wiążący enhancer-1 (LEF1) jest białkiem jądrowym o masie 48 kD, które ulega ekspresji w komórkach pre-B i T. Wiąże się z funkcjonalnie ważnym miejscem w enhancerze receptora komórek T alfa (TCRA) i nadaje maksymalną aktywność enhancerowi. LEF1 należy do rodziny białek regulatorowych, które mają wspólną homologię z białkiem grupy wysokiej ruchliwości-1 (HMG1).
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: ADIKSSLVNESEIIPASNGHEVARQAQTSQEPYHDKAREHPDDGKHPDGG
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
J Behrens et al.
Nature, 382(6592), 638-642 (1996-08-15)
The cytoplasmic proteins beta-catenin of vertebrates and armadillo of Drosophila have two functions: they link the cadherin cell-adhesion molecules to the cytoskeleton, and they participate in the wnt/wingless signal pathway. Here we show, in a yeast two-hybrid screen, that the
Q Eastman et al.
Current opinion in cell biology, 11(2), 233-240 (1999-04-21)
LEF-1/TCF transcription factors mediate a nuclear response to Wnt signals by interacting with beta-catenin. Wnt signaling and other cellular events that increase the stability of beta-catenin result in transcriptional activation by LEF-1/TCF proteins in association with beta-catenin. In the absence