Kluczowe dokumenty
HPA001816
Sigma-Aldrich
Anti-SERPINC1 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-ATIII antibody produced in rabbit, Anti-Antithrombin-III precursor antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:50- 1:200
sekwencja immunogenna
HGSPVDICTAKPRDIPMNPMCIYRSPEKKATEDEGSEQKIPEATNRRVWELSKANSRFATTFYQHLADSKNDNDNIFLSPLSISTAFAMTKLGACNDTLQQLMEVFKFDTISEKTSDQIHFFFAKLNCRLYR
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SERPINC1(462)
Powiązane kategorie
Immunogen
Antithrombin-III precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
SERPINC1 (inhibitor peptydazy serpinowej, klad C (antytrombina), członek 1), kofaktor heparyny, jest białkiem osocza, które ma działanie antytrombinowe. Należy do rodziny białek serpin. Ma działanie antyangiogenne i przeciwnowotworowe. Jest związany z hamowaniem aktywności trombiny i innych enzymów zaangażowanych w kaskadę krzepnięcia. Może wiązać się z komórkami śródbłonka, zakłócając kaskadę angiogenną. SERPINC1 w połączeniu z cząsteczkami proteoglikanu siarczanu heparanu (HSPG) na komórkach śródbłonka inaktywuje trombinę.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki dla każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas połączonego tuż pod nazwą produktu u góry tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST83064
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Michael S O'Reilly
Seminars in thrombosis and hemostasis, 33(7), 660-666 (2007-11-15)
Angiogenesis is critical for several physiologic and pathophysiologic processes, and several angiogenesis inhibitors are now in clinical trials for the treatment of cancer. Antithrombin is a member of the serpin family of proteins and functions as an inhibitor of thrombin
Identity of plasma-activated factor X inhibitor with antithrombin 3 and heparin cofactor.
E T Yin et al.
The Journal of biological chemistry, 246(11), 3712-3719 (1971-06-10)
C A Labarrere et al.
The Journal of heart and lung transplantation : the official publication of the International Society for Heart Transplantation, 11(2 Pt 1), 342-347 (1992-03-01)
We have studied two natural anticoagulant pathways in normal and in transplanted human hearts. The first is the thrombomodulin pathway. Our immunocytochemical results show thrombomodulin localized to endothelium in heart biopsy specimens before transplantation. This reactivity persists in the absence
Zhengguang Guo et al.
BMC nephrology, 19(1), 358-358 (2018-12-15)
IgA nephropathy (IgAN) is one of the most common forms of idiopathic glomerular diseases and might lead to end-stage kidney disease. Accurate and non-invasive biomarkers for early diagnosis are required for early intervention and consequent therapy for IgAN patients. Because
Bernet S Kato et al.
Proteome science, 9, 73-73 (2011-11-19)
The advent of affinity-based proteomics technologies for global protein profiling provides the prospect of finding new molecular biomarkers for common, multifactorial disorders. The molecular phenotypes obtained from studies on such platforms are driven by multiple sources, including genetic, environmental, and