Kluczowe dokumenty
HPA001756
Sigma-Aldrich
Anti-RREB1 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Finger protein in nuclear bodies, Anti-RAS-responsive element-binding protein 1, Anti-RREB-1, Anti-Raf-responsive zinc finger protein LZ321, Anti-Zep-1, Anti-Zinc finger motif-enhancer binding-protein 1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:20- 1:50
sekwencja immunogenna
ATTDTNKFSPFLQTAEDNTQDEVAGAPADHHGPSDEEQGSPPEDKLLRAKRNSYTNCLQKITCPHCPRVFPWASSLQRHMLTHTGQKPFPCQKCDAFFSTKSNCERHQLRKHGVTIRRAPPLSNN
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RREB1(6239)
Immunogen
RAS-responsive element-binding protein 1 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Anti-RREB1 antibody produced in rabbit, a Prestige Antibody, is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. The antibodies are also tested using immunofluorescence and western blotting. To view these protocols and other useful information about Prestige Antibodies and the HPA, visit sigma.com/prestige.
Działania biochem./fizjol.
RREB1, RAS-responsive element-binding protein 1, jest czynnikiem transkrypcyjnym z kilkoma wariantami splicingu, takimi jak RREB1α, RREB1β, RREB1γ i RREB1δ. Jest to białko jądrowe o masie 120 kDa z ∼15 domenami palca cynkowego, oparte na alternatywnym splicingu. Ekspresja RREB-1 jest wszechobecna w ludzkich tkankach poza dorosłym mózgiem. W stanie nadekspresji w linii komórkowej raka tarczycy TT, pośredniczy w zwiększonej transaktywacji konstruktu reporterowego promotora genu kalcytoniny (CT) podczas różnicowania indukowanego przez Ras lub Raf. Działa jako przypuszczalny gen regulowany przez Ral.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST84760
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Matthew D Nitz et al.
The American journal of pathology, 179(1), 477-486 (2011-06-28)
RREB1 is an alternatively spliced transcription factor implicated in Ras signaling and cancer. Little is known about the expression of RREB1 isoforms in cell lines or human tumors, or about the clinical relevance of the latter. We have developed tools
A Thiagalingam et al.
Molecular and cellular biology, 16(10), 5335-5345 (1996-10-01)
An activated ras oncogene induces a program of differentiation in the human medullary thyroid cancer cell line TT. This differentiation process is accompanied by a marked increase in the transcription of the human calcitonin (CT) gene. We have localized a
Global Trade Item Number
SKUGTIN
HPA001756-100UL4061837133107
HPA001756-25UL4061842773800