Merck
HPA001595
Sigma-Aldrich
Anti-DNMT3B antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-DNA (cytosine-5)-methyltransferase 3B, Anti-DNA MTase HsaIIIB, Anti-DNA methyltransferase HsaIIIB, Anti-Dnmt3b, Anti-MHsaIIIB
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
sekwencja immunogenna
MEPSPEPPSLESMKGDTRHLNGEEDAGGREDSILVNGACSDQSSDSPPILEAIRTPEIRGRRSSSRLSKREVSSLLSYTQDLTGDGDGEDGDGSDTPVMPKLFRETRTRSESPAVRTRNNNSVSSRERHRPSPRSTRGRQGRNHVDES
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... DNMT3B(1789)
Opis ogólny
DNMT3B jest metylotransferazą DNA, która ulega ekspresji w neuronalnych komórkach progenitorowych. Enzym DNMT3B reguluje wzorce metylacji DNA podczas wzrostu. DNMT3B może również modulować odpowiedzi immunologiczne i tworzenie komórek nerwowych. Zmiany genetyczne w DNMT3B zostały powiązane z zespołem ICF, niestabilnością centromerów i niedoborem odporności. Przeciwciało anty-DNMT3B jest specyficzne dla DNMT3B u ludzi.
Immunogen
DNA (cytosine-5)-methyltransferase 3B recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Wszystkie przeciwciała Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies zostały opracowane i zatwierdzone w ramach projektu Human Protein Atlas (HPA) i w rezultacie są wspierane przez najobszerniejszą charakterystykę w branży.
Projekt Human Protein Atlas można podzielić na trzy części: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas i Human Cell Atlas. Przeciwciała, które zostały wygenerowane w ramach projektów Atlasu Tkanek i Atlasu Nowotworów, zostały przetestowane za pomocą immunohistochemii na setkach normalnych i chorych tkanek, a dzięki ostatnim wysiłkom projektu Human Cell Atlas, wiele z nich zostało scharakteryzowanych za pomocą immunofluorescencji w celu mapowania ludzkiego proteomu nie tylko na poziomie tkankowym, ale teraz na poziomie subkomórkowym. Obrazy te i zbiór tego ogromnego zestawu danych można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Udostępniamy również 4357 protokołów i innych przydatnych informacji.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST78217
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Daniel Nettersheim et al.
PloS one, 8(12), e82881-e82881 (2014-01-05)
During mammalian development the fertilized zygote and primordial germ cells lose their DNA methylation within one cell cycle leading to the concept of active DNA demethylation. Recent studies identified the TET hydroxylases as key enzymes responsible for active DNA demethylation
Humberto J Ferreira et al.
Oncotarget, 9(49), 29208-29219 (2018-07-19)
Noncoding RNAs (ncRNAs), such as microRNAs and long noncoding RNAs (lncRNAs), participate in cellular transformation. Work done in the last decade has also demonstrated that ncRNAs with growth-inhibitory functions can undergo promoter CpG island hypermethylation-associated silencing in tumorigenesis. Herein, we
Anthony M Chomyk et al.
Scientific reports, 7(1), 8696-8696 (2017-08-20)
Multiple Sclerosis (MS) is an immune-mediated demyelinating disease of the human central nervous system (CNS). Memory impairments and hippocampal demyelination are common features in MS patients. Our previous data have shown that demyelination alters neuronal gene expression in the hippocampus.
Bilian Jin et al.
Human molecular genetics, 17(5), 690-709 (2007-11-22)
Genome-wide DNA methylation patterns are established and maintained by the coordinated action of three DNA methyltransferases (DNMTs), DNMT1, DNMT3A and DNMT3B. DNMT3B hypomorphic germline mutations are responsible for two-thirds of immunodeficiency, centromere instability, facial anomalies (ICF) syndrome cases, a rare
Kristen Martins-Taylor et al.
Epigenetics, 7(1), 71-82 (2011-12-31)
The de novo DNA methyltransferase DNMT3B functions in establishing DNA methylation patterns during development. DNMT3B missense mutations cause immunodeficiency, centromere instability and facial anomalies (ICF) syndrome. The restriction of Dnmt3b expression to neural progenitor cells, as well as the mild
Global Trade Item Number
SKUGTIN
HPA001595-100UL4061837132971
HPA001595-25UL4061842773404