Kluczowe dokumenty
HPA003485
Sigma-Aldrich
Anti-FOXN2 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Forkhead box protein N2 antibody produced in rabbit, Anti-Human T-cell leukemia virus enhancer factor antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
LSLNKCFQKVERSHGKVNGKGSLWCVDPEYKPNLIQALKKQPFSSASSQNGSLSPHYLSSVIKQNQVRNLKESDIDAAAAMMLLNTSIEQGILECEKPLPLKTALQKKRSYGNAFHHPSAVRLQESDSLATSIDPKEDHNYSA
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FOXN2(3344)
Powiązane kategorie
Immunogen
Forkhead box protein N2 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Forkhead box N2 (FOXN2) jest również znany jako HTLF. Jest zlokalizowany na ludzkim chromosomie 2p16-p22. Jest to unikalny gen komórkowy, który może funkcjonować w regulacji transkrypcji długiego terminalnego powtórzenia ludzkiego wirusa białaczki T-komórkowej (HTLV-I LTR). HTLV-I LTR znajduje się między -155 a -117 i jest ważny w regulacji ekspresji genów przez rodzinę czynników transkrypcyjnych ets. Metylacja tego genu może występować w stadiach dysplazji mięśnia sercowego żołądka i może odgrywać ważną rolę w rozwoju gruczolakoraka mięśnia sercowego żołądka (GCA).
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST84802
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Wei Guo et al.
Clinical biochemistry, 44(10-11), 784-788 (2011-05-03)
To investigate the promoter methylation of HLTF in the tissues and plasma of patients with gastric cardia adenocarcinoma (GCA) and dysplasia. Nested MSP approach was used to detect HLTF methylation status. The frequency of HLTF methylation in high grade dysplasia
C Li et al.
Genomics, 13(3), 658-664 (1992-07-01)
A region of the human T-cell leukemia virus long terminal repeat (HTLV-I LTR) located between -155 and -117 is important in the regulation of gene expression by the ets family of transcription factors. In an attempt to identify additional cellular
Hui Ye et al.
Cancer management and research, 11, 525-535 (2019-01-19)
Forkhead box (FOX) N2 (FOXN2), a member of FOX protein family, has been reported to play critical roles in some types of cancers. However, the expression and function of FOXN2 in breast cancer remain unclear. In the present work, we