Merck
Wszystkie zdjęcia(9)
Kluczowe dokumenty
HPA001528
Sigma-Aldrich
Anti-ATP5B antibody produced in rabbit
enhanced validation
Ab2, Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-ATP synthase subunit β, mitochondrial precursor antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
rozszerzona walidacja
independent
RNAi knockdown
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
LTGLTVAEYFRDQEGQDVLLFIDNIFRFTQAGSEVSALLGRIPSAVGYQPTLATDMGTMQERITTTKKGSITSVQAIYVPADDLTDPAPATTFAHLDATTVLSRAIAELGIYPAVDPLDSTSRIMDPNIVGSEHYDVAR
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ATP5B(506)
Opis ogólny
Gen ATP5B (ATP synthase, H+ transporting, mitochondrial F1 complex, b polypeptide) koduje podjednostkę mitochondrialnej syntazy ATP. Ulega wysokiej ekspresji w sercu i na niższych poziomach w mięśniach szkieletowych, wątrobie i nerkach.
Immunogen
ATP synthase subunit β, mitochondrial precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Gen ATP5B (ATP synthase, H+ transporting, mitochondrial F1 complex, β polypeptide) koduje podjednostkę mitochondrialnej syntazy ATP, która katalizuje syntezę ATP z ADP w obecności gradientu protonowego przez błonę. Syntaza ATP składa się z rdzenia katalitycznego F1 i kanału protonowego Fo. F1 składa się z trzech podjednostek α i β oraz po jednej podjednostce γ, δ i ε. Gen koduje podjednostkę β.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST84513
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Daniela Calzia et al.
The journal of histochemistry and cytochemistry : official journal of the Histochemistry Society, 66(7), 497-509 (2018-03-17)
Previous studies on purified bovine rod outer segments (OS) disks pointed to Oxidative Phosphorylation (OXPHOS) as being the most likely mechanism involved in ATP production, as yet not fully understood, to support the first phototransduction steps. Bovine and murine rod
N Neckelmann et al.
Genomics, 5(4), 829-843 (1989-11-01)
In humans, the functional F0F1-ATP synthase beta subunit gene is located on chromosome 12 in the p13----qter region. Other partially homologous sequences have been detected on chromosomes 2 and 17. The bona fide beta subunit gene has 10 exons encoding
P D Boyer
Annual review of biochemistry, 66, 717-749 (1997-01-01)
An X-ray structure of the F1 portion of the mitochondrial ATP synthase shows asymmetry and differences in nucleotide binding of the catalytic beta subunits that support the binding change mechanism with an internal rotation of the gamma subunit. Other structural
Bruna Rodrigues Muys et al.
Cancer research, 79(13), 3294-3305 (2019-05-19)
Dysregulation of miRNA expression is associated with multiple diseases, including cancers, in which small RNAs can have either oncogenic or tumor suppressive functions. Here we investigated the potential tumor suppressive function of miR-450a, one of the most significantly downregulated miRNAs