Kluczowe dokumenty
HPA001141
Sigma-Aldrich
Anti-A4GALT antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-α-1,4-Galactosyltransferase antibody produced in rabbit, Anti-α-1,4-N-Acetylglucosaminyltransferase antibody produced in rabbit, Anti-α4Gal-T1 antibody produced in rabbit, Anti-Lactosylceramide 4-(α-galactosyltransferase) antibody produced in rabbit, Anti-UDP-galactose:β-D-galactosyl-β1-R 4-(α-D-galactosyltransferase) antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
sekwencja immunogenna
WEPYLLPVLSDASRIALMWKFGGIYLDTDFIVLKNLRNLTNVLGTQSRYVLNGAFLAFERRHEFMALCMRDFVDHYNGWIWGHQGPQLLTRVFKKWCSIRSLAESRACRGVTTLPPEAFYPIPWQDWKKYFEDINPEELPRLLSATYAVH
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... A4GALT(53947)
Opis ogólny
Gen A4GALT (α 1,4-galaktozylotransferaza) jest mapowany na ludzki chromosom 22q13.2.
Immunogen
Lactosylceramide 4-(α-galactosyltransferase) recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
4-α-galaktozylotransferaza laktozyloceramidu jest enzymem kodowanym przez gen A4GALT u ludzi. Odgrywa on bardzo istotną rolę w syntezie P1 i P(k) w układzie grup krwi P. Gen ten może pomóc w poprawie genetycznego przewidywania grup krwi. Zmiana w genie strukturalnym powoduje chorobę Fabry'ego (jest to uleczalna lizosomalna choroba spichrzeniowa sprzężona z chromosomem X). Może być również związana z chorobami układu krążenia i/lub nerek oraz skróconą długością życia.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST73401
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Julia S Westman et al.
Transfusion, 54(7), 1831-1835 (2014-01-15)
Cells of the clinically important p histo-blood group phenotype lack P1, P(k) , and P glycosphingolipid antigens. All cases investigated so far are due to alterations in the 4-α-galactosyltransferase-encoding Exon 3 of A4GALT. Repetitive elements in the genome can mediate
Britt Thuresson et al.
Blood, 117(2), 678-687 (2010-10-26)
The A4GALT locus encodes a glycosyltransferase that synthesizes the terminal Galα1-4Gal of the P(k) (Gb3/CD77) glycosphingolipid, important in transfusion medicine, obstetrics, and pathogen susceptibility. Critical nucleotide changes in A4GALT not only abolish P(k) formation but also another Galα1-4Gal-defined antigen, P1
Eduard Paschke et al.
American journal of kidney diseases : the official journal of the National Kidney Foundation, 57(5), 673-681 (2010-12-28)
Fabry disease is a treatable X-linked lysosomal storage disorder caused by alterations in the structural gene (GLA) of α-galactosidase A (AGAL), manifesting with cardiovascular and/or kidney disease and decreased life span. Although males as well as females can be affected
Kyle P Heim et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(44), 15746-15751 (2014-10-22)
The cariogenic bacterium Streptococcus mutans uses adhesin P1 to adhere to tooth surfaces, extracellular matrix components, and other bacteria. A composite model of P1 based on partial crystal structures revealed an unusual complex architecture in which the protein forms an