Kluczowe dokumenty
VCTP01300
Millipore
Polycarbonate Membrane Filter, 0.1 μm Pore Size
greener alternative
Isopore, filter diam. 13 mm, hydrophilic
Synonim(y):
Isopore Membrane Filter
About This Item
Kod UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materiały
plain filter
polycarbonate membrane
white filter
sterylność
non-sterile
Właściwości
hydrophilic
producent / nazwa handlowa
Isopore
Millipore
sustainability
Greener Alternative Product
Parametry
0.000367 L/min-cm2-psi air flow rate
0.13 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi)
140 °C max. temp.
~2.5 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results)
Średnica
13 mm
śr. filtra
13 mm
grubość
25 μm
substancje ekstrahujące się grawimetrycznie
<1%
współczynnik refrakcji
n/D 1.6
Matryca
Isopore
wielkość porów
0.1 μm pore size
4.18 % porosity
punkt pęcherzykowania
≥7.0 bar, air with water at 23 °C
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które zostały przeprojektowane, aby umożliwić bardziej zrównoważone rozwiązania badawcze. Wewnętrzne i zewnętrzne pudełka zawierające dyski membranowe są wykonane z bio-okrągłego materiału przydzielonego przy użyciu metody bilansu masy ISCC. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Filter Code: VCTP
Zastosowanie
  • Chemotaxis
  • Bioassays
  • Cytology
  • Air monitoring
  • Microplastics analysis
  • Microplastics analysis grade water
Przestroga
Possible reduction in flow rates may occur after autoclaving.
Informacje prawne
ISOPORE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Kod klasy składowania
10-13 - German Storage Class 10 to 13