Key Documents
ATTP01300
Millipore
Polycarbonate Membrane Filter, 0.8 μm Pore Size
Isopore, filter diam. 13 mm, hydrophilic
Synonim(y):
Isopore Membrane Filter
About This Item
Kod UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materiały
plain filter
polycarbonate membrane
white filter
sterylność
non-sterile
Właściwości
hydrophilic
producent / nazwa handlowa
Isopore
Millipore
Parametry
125 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi)
140 °C max. temp.
4.08 L/min-cm2-psi air flow rate
~85 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results)
śr. filtra
13 mm
grubość
25 μm
substancje ekstrahujące się grawimetrycznie
<1%
współczynnik refrakcji
n/D 1.6
macierz
Isopore
wielkość porów
0.8 μm pore size
5-20 % porosity
punkt pęcherzykowania
≥1.17 bar, air with water at 23 °C
Warunki transportu
ambient
Zastosowanie
  • Reflective light microscopy
  • SEM analysis
  • Gravimetric analysis
  • Air monitoring
  • Asbestos monitoring
  • Microplastics analysis
  • Microplastics analysis grade water
Informacje prawne
ISOPORE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany