SVLP01300
PVDF Membrane Filter, 5.0 μm Pore Size
Durapore®, filter diam. 13 mm, hydrophilic
Synonim(y):
Durapore® Membrane Filter, 5.0 µm
About This Item
Polecane produkty
Materiały
PVDF membrane
plain filter
white filter
Poziom jakości
sterylność
non-sterile
Właściwości
hydrophilic
producent / nazwa handlowa
Durapore®
Millipore
Parametry
>15.4 mL/min-cm2 water flow rate
32 L/min-cm2 air flow rate
85 °C max. temp.
Średnica
13 mm
śr. filtra
13 mm
grubość
160 μm
substancje ekstrahujące się grawimetrycznie
0.5%
współczynnik refrakcji
n/D 1.42
Matryca
Durapore®
wielkość porów
5.0 μm pore size
70 % porosity
pojemność
4 μg/cm2 binding capacity (protein)
punkt pęcherzykowania
≥0.2 bar, air with water at 23 °C
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
Features & Benefits
- Available in several pore sizes (both hydrophilic and hydrophobic varieties) to suit your application needs
- Durapore membrane filters have very low protein binding to minimize interaction with your sample and maximize recovery
Zastosowanie
- Clarifying filtration of biological solutions
- Particle monitoring
Informacje prawne
Kod klasy składowania
10-13 - German Storage Class 10 to 13