Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
HPA001384
Sigma-Aldrich
Anti-SYK antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Spleen tyrosine kinase antibody produced in rabbit, Anti-Tyrosine-protein kinase SYK antibody produced in rabbit
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunohistochemistry: 1:200- 1:500
sekwencja immunogenna
GLLRVLTVPCQKIGTQGNVNFGGRPQLPGSHPATWSAGGIISRIKSYSFPKPGHRKSSPAQGNRQESTVSFNPYEPELAPWAADKGPQREALPMDTEVYESPYADPEEIRPKEVYLDRKLLTLEDKELGSGNF
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SYK(6850)
Immunogen
Tyrosine-protein kinase SYK recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Śledzionowa kinaza tyrozynowa jest niereceptorową kinazą białkową typu Tyr kodowaną przez gen SYK. Syk jest fosforylowana i aktywowana przez sieciowanie kompleksu receptora antygenu komórek T (TCR) - CD3. Syk z kolei fosforyluje inne substraty zaangażowane w szlaki transdukcji sygnału. Ulega ekspresji głównie w komórkach krwiotwórczych. Pośredniczy w sprzęganiu aktywowanych immunoreceptorów z dalszymi zdarzeniami sygnalizacyjnymi, które są zaangażowane w odpowiedzi komórkowe, w tym proliferację, różnicowanie i fagocytozę.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST78893
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The structure and function of nonreceptor tyrosine kinase p72syk expressed in hematopoietic cells.
S Yanagi et al.
Cellular signalling, 7(3), 185-193 (1995-03-01)
S Yanagi et al.
Biochemical and biophysical research communications, 288(3), 495-498 (2001-10-26)
Syk protein-tyrosine kinase has been implicated in a variety of hematopoietic cell responses, in particular immunoreceptor signaling events that mediate diverse cellular responses including proliferation, differentiation, and phagocytosis. On the other hand, Syk exhibits a more widespread expression pattern in
Conny Tümmler et al.
Cancers, 11(2) (2019-02-13)
Neuroblastoma is a malignancy arising from the developing sympathetic nervous system and the most common and deadly cancer of infancy. New therapies are needed to improve the prognosis for high-risk patients and to reduce toxicity and late effects. Spleen tyrosine
M Deckert et al.
The Journal of biological chemistry, 273(15), 8867-8874 (1998-05-16)
Cross-linking of the T cell antigen receptor (TCR)-CD3 complex induces rapid tyrosine phosphorylation and activation of Src (Lck and Fyn) and Syk (Syk and Zap-70) family protein tyrosine kinases (PTKs) which, in turn, phosphorylate multiple intracellular substrates. Cbl is a
Yuichi Tokuda et al.
BMC research notes, 7, 780-780 (2014-11-06)
In the Wnt pathway, the secreted frizzled-related protein 2 (SFRP2) is thought to act as one of the several competitive inhibitors of Wnt. However, the precise role of SFRP2 is still poorly understood especially in B lymphocytes. Here, we investigated