H3411
Tissue slide
from human hematal and immunological, multiple organ
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
human hematal and immunological
Zastosowanie
Nadaje się do immunohistochemii i hybrydyzacji in situ. Może być stosowany do komórkowej lokalizacji specyficznej tkankowo ekspresji mRNA i białka.
Uwaga dotycząca przygotowania
Zatopione w parafinie skrawki tkanek o grubości około 5 μm.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
RESEARCH USE ONLY. This product is regulated in France when intended to be used for scientific purposes, including for import and export activities (Article L 1211-1 paragraph 2 of the Public Health Code). The purchaser (i.e. enduser) is required to obtain an import authorization from the France Ministry of Research referred in the Article L1245-5-1 II. of Public Health Code. By ordering this product, you are confirming that you have obtained the proper import authorization.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?