Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
HPA001336
Sigma-Aldrich
Anti-CCDC50 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Coiled-coil domain-containing protein 50 antibody produced in rabbit, Anti-Protein Ymer antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:1000-1:2500
sekwencja immunogenna
QEKKDEDIARLLQEKELQEEKKRKKHFPEFPATRAYADSYYYEDGGMKPRVMKEAVSTPSRMAHRDQEWYDAEIARKLQEEELLATQVDMRAAQVAQDEEIARLLMAEEKKAYKKAKEREKSSLDKRKQDPEWKPKTAKAANSKSKESDE
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CCDC50(152137)
Opis ogólny
Gen jest zmapowany na ludzkim chromosomie 3q28.
Immunogen
Coiled-coil domain-containing protein 50 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Anti-CCDC50 antibody produced in rabbit, a Prestige Antibody, is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. The antibodies are also tested using immunofluorescence and western blotting. To view these protocols and other useful information about Prestige Antibodies and the HPA, visit sigma.com/prestige.
Działania biochem./fizjol.
Gen CCDC50 (coiled-coil domain containing 50) koduje cytoplazmatyczne białko, które jest fosforylowane na resztach tyrozyny. Białko funkcjonuje jako efektor sygnalizacji komórkowej zależnej od naskórkowego czynnika wzrostu (EGF). Bierze udział w hamowaniu regulacji w dół receptora EGF. Defekty w tym genie powodują niesyndromiczny, postlingwalny, postępujący niedosłuch odbiorczy DFNA44
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST78878
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A Farfsing et al.
Leukemia, 23(11), 2018-2026 (2009-07-31)
The two B-cell non-Hodgkin's lymphoma entities, chronic lymphocytic leukemia (CLL) and mantle cell lymphoma (MCL), show recurrent chromosomal gains of 3q25-q29, 12q13-q14 and 18q21-q22. The pathomechanisms affected by these aberrations are not understood. The aim of this study was to
G Vazza et al.
Gene, 314, 113-120 (2003-10-07)
This study reports the characterization of a novel human gene, chromosome 3 open reading frame 6 (C3orf6), mapped to chromosome 3q28, within the critical region of hereditary spastic paraplegia SPG14 locus. Based on computational "spliced" EST alignment and RT-PCR, two
Blagoy Blagoev et al.
Nature biotechnology, 22(9), 1139-1145 (2004-08-18)
To study the global dynamics of phosphotyrosine-based signaling events in early growth factor stimulation, we developed a mass spectrometric method that converts temporal changes to differences in peptide isotopic abundance. The proteomes of three cell populations were metabolically encoded with
Silvia Modamio-Hoybjor et al.
American journal of human genetics, 80(6), 1076-1089 (2007-05-16)
We previously mapped a novel autosomal dominant deafness locus, DFNA44, by studying a family with postlingual, progressive, nonsyndromic hearing loss. We report here on the identification of a mutation in CCDC50 as the cause of hearing loss in the family.