Merck
Wszystkie zdjęcia(8)
Kluczowe dokumenty
HPA001295
Sigma-Aldrich
Anti-FCN1 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Ab2, Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Collagen/fibrinogen domain-containing protein 1 antibody produced in rabbit, Anti-Ficolin-α antibody produced in rabbit, Anti-Ficolin-1 precursor antibody produced in rabbit, Anti-Ficolin-A antibody produced in rabbit, Anti-M-Ficolin antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
recombinant expression
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
QGSSELRVDLVDFEGNHQFAKYKSFKVADEAEKYKLVLGAFVGGSAGNSLTGHNNNFFSTKDQDNDVSSSNCAEKFQGAWWYADCHASNLNGLYLMGPHESYANGINWS
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FCN1(2219)
Immunogen
Ficolin-1 precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
FCN1 (Ficolin-1) nazywany również M-ficolin należy do rodziny białek ficolin. Ulega ekspresji głównie w leukocytach krwi obwodowej i sugeruje się, że działa jako białko osocza z aktywnością wiązania elastyny. Jest to transbłonowa lektyna typu C, która działa jako receptor rozpoznający wzór we wrodzonej odporności. Wiąże się z przezbłonowym receptorem G monocytów 43 (GPCR43) i tworzy kompleks. Po inwazji drobnoustrojów kompleks ten aktywuje kaskadę NF-κB w sygnalizacji immunologicznej. Kwasica w miejscu infekcji indukuje kompleks do interakcji z białkiem C-reaktywnym (CRP), tworząc CRP-M-ficolin-GPCR43, który hamuje produkcję IL-8, zapobiegając w ten sposób nadmiernej aktywacji immunologicznej. Białko wiąże się z 9-O-acetylowanymi pochodnymi kwasu sialowego 2-6. Wiąże się również z różnymi glikanami zawierającymi kwas sialowy o wiązaniu 2-3.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki dla każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas połączonego tuż pod nazwą produktu u góry tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST76115
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Fibrinogen-related proteins in ixodid ticks.
Sterba, J., et al.
Parasites & vectors, 41, 127-127 (2011)
Michihito Katayama et al.
International immunology, 31(1), 23-32 (2018-09-01)
Previously, we reported that mRNA expression of ficolin-1 (FCN1), a component of the complement lectin pathway, is elevated in peripheral blood mononuclear cells of patients with vasculitis syndrome, and that FCN1-positive cells infiltrate into inflamed regions in patient specimens. In
Jan Sterba et al.
Parasites & vectors, 4, 127-127 (2011-07-07)
Fibrinogen-related proteins with lectin activity are believed to be part of the tick innate immune system. Several fibrinogen-related proteins have been described and characterised mainly on the basis of their cDNA sequences while direct biochemical evidence is missing. One of
Evelyne Gout et al.
The Journal of biological chemistry, 285(9), 6612-6622 (2009-12-25)
Ficolins are oligomeric innate immune recognition proteins consisting of a collagen-like region and a fibrinogen-like recognition domain that bind to pathogen- and apoptotic cell-associated molecular patterns. To investigate their carbohydrate binding specificities, serum-derived L-ficolin and recombinant H- and M-ficolins were
Jing Zhang et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 185(11), 6899-6910 (2010-11-03)
Although transmembrane C-type lectins (CLs) are known to initiate immune signaling, the participation and mechanism of action of soluble CLs have remained enigmatic. In this study, we found that M-ficolin, a conserved soluble CL of monocyte origin, overcomes its lack