Kluczowe dokumenty
HPA001474
Sigma-Aldrich
Anti-OASL antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-59 kDa 2′→5′-Oligoadenylate synthetase-like protein antibody produced in rabbit, Anti-TRIP-14 antibody produced in rabbit, Anti-Thyroid receptor-interacting protein 14 antibody produced in rabbit, Anti-p59 OASL antibody produced in rabbit, Anti-p59OASL antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
sekwencja immunogenna
EVLDAVRTVEEFLRQEHFQGKRGLDQDVRVLKVVKVGSFGNGTVLRSTREVELVAFLSCFHSFQEAAKHHKDVLRLIWKTMWQSQDLLDLGLEDLRMEQRVPDALVFTIQTRGTAEPITVTIVPAYRAL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... OASL(8638)
Immunogen
59 kDa 2′→5′-Oligoadenylate synthetase-like protein recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Anti-OASL antibody produced in rabbit, a Prestige Antibody, is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. The antibodies are also tested using immunofluorescence and western blotting. To view these protocols and other useful information about Prestige Antibodies and the HPA, visit sigma.com/prestige.
Działania biochem./fizjol.
OASL (2′-5′-oligoadenylate synthetase-like) to białko o masie 59 kDa, które jest nietypowym członkiem rodziny OAS, ponieważ nie posiada charakterystycznej aktywności syntetazy oligoadenylanowej 2′-5′. Wykazuje działanie przeciwwirusowe przeciwko jednoniciowym wirusom RNA, takim jak pikornawirus, wirus zapalenia mózgu i mięśnia sercowego. Hamuje replikację wirusa zapalenia wątroby typu C in vitro. OASL oddziałuje z represorem transkrypcji białkiem wiążącym metyl CpG 1 (MBD1) po stymulacji interferonem.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki dla każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas połączonego tuż pod nazwą produktu u góry tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST83083
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Joao Marques et al.
The Journal of general virology, 89(Pt 11), 2767-2772 (2008-10-22)
Viral infection of mammalian cells prompts the innate immune system to initiate an antiviral response. The recognition of the virus triggers several antiviral signalling pathways, which among others include the family of 2'-5' oligoadenylate synthetase (OAS) proteins. The p59 protein
Jesper B Andersen et al.
European journal of biochemistry, 271(3), 628-636 (2004-01-20)
The human 2'-5' oligoadenylate synthetases (OAS) form a conserved family of interferon-induced proteins consisting of four genes: OAS1, OAS2, OAS3 and the 2'-5' oligoadenylate synthetase-like gene (OASL). When activated by double-stranded RNA, OAS1-3 polymerize ATP into 2'-5'-linked oligoadenylates; 2'-5'-linked oligoadenylates
Mariko Ishibashi et al.
Biochemical and biophysical research communications, 392(3), 397-402 (2010-01-16)
We found the 2',5'-oligoadenylate synthetase-like (OASL) gene to be significantly elevated by high virus loads in human liver infected with hepatitis C virus (HCV). Here, we determined whether OASL inhibited HCV replication using an in vitro system. We constructed three
Shoichiro Tanaka et al.
Diabetes, 58(10), 2285-2291 (2009-07-31)
Fulminant type 1 diabetes is characterized by the rapid onset of severe hyperglycemia and ketoacidosis, with subsequent poor prognosis of diabetes complications. Causative mechanisms for accelerated beta-cell failure are unclear. Subjects comprised three autopsied patients who died from diabetic ketoacidosis
Global Trade Item Number
SKUGTIN
HPA001474-100UL4061835679058
HPA001474-25UL4061842773008