Kluczowe dokumenty
HPA004337
Sigma-Aldrich
Anti-IFITM3 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Interferon-induced transmembrane protein 3, Anti-Interferon-inducible protein 1-8U
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
MNHTVQTFFSPVNSGQPPNYEMLKEEHEVAVLGAPHNPAPPTSTVIHIRSETSVPDH
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... IFITM3(10410)
Opis ogólny
IFITM3 (interferon induced transmembrane protein 3) jest białkiem o domenie transmembranowej (5-18 kDa) należącym do rodziny genów mysich. Działa jako komórkowy czynnik ograniczający. Jest związane z różnymi procesami komórkowymi, takimi jak adhezja komórek, regulacja komórek odpornościowych, naprowadzanie i dojrzewanie komórek zarodkowych oraz mineralizacja kości. Bierze udział w hamowaniu infekcji wirusem grypy i wieloma innymi patogennymi wirusami.
Immunogen
Interferon-induced transmembrane protein 3 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Aktywność IFITM3 (interferon induced transmembrane protein 3) jest potranslacyjnie modulowana przez S-palmitoylację i ubikwitynację lizyny. IFITM3 wykazuje kontrolowane grupowanie w przedziałach błonowych i aktywność przeciwwirusową przeciwko wirusowi grypy w stanie po S-palmitoilacji. Stwierdzono, że S-palmitoilacja pozytywnie reguluje powinowactwo IFITM3 do błony i aktywność przeciwwirusową. Wręcz przeciwnie, ubikwitynacja zmniejsza lokalizację w endolizosomach i zmniejsza aktywność przeciwwirusową. Potwierdzono również, że wyciszenie genu IFITM3 odgrywa ważną rolę we wzroście i migracji komórek glejaka. Może być stosowany jako biomarker nowotworowy, ponieważ posiada właściwości hamujące rozwój guza.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST85237
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jacob S Yount et al.
Nature chemical biology, 6(8), 610-614 (2010-07-06)
Identification of immune effectors and the post-translational modifications that control their activity is essential for dissecting mechanisms of immunity. Here we demonstrate that the antiviral activity of interferon-induced transmembrane protein 3 (IFITM3) is post-translationally regulated by S-palmitoylation. Large-scale profiling of
Jacob S Yount et al.
The Journal of biological chemistry, 287(23), 19631-19641 (2012-04-19)
The interferon (IFN)-induced transmembrane protein 3 (IFITM3) is a cellular restriction factor that inhibits infection by influenza virus and many other pathogenic viruses. IFITM3 prevents endocytosed virus particles from accessing the host cytoplasm although little is known regarding its regulatory
Bing Zhao et al.
BMC neurology, 13, 210-210 (2013-12-29)
Interferon induced transmembrane protein 3 (IFITM3) is transcribed in most tissues and highly interferon-inducible. However, the role of IFITM3 in cancer is still poorly understood. Expression levels of IFITM3 were analyzed in 60 glioma patients by immunohistochemistry (IHC). Following closely
Wuxun Lu et al.
Virology, 464-465, 406-414 (2014-08-17)
To deepen our understanding of early rectal transmission of HIV-1, we studied virus-host interactions in the rectal mucosa using simian immunodeficiency virus (SIV)-Indian rhesus macaque model and mRNA deep sequencing. We found that rectal mucosa actively responded to SIV as
Song Wang et al.
Journal of virology, 88(15), 8375-8385 (2014-05-16)
Although alteration in host cellular translation machinery occurs in virus-infected cells, the role of such alteration and the precise pathogenic processes are not well understood. Influenza A virus (IAV) infection shuts off host cell gene expression at transcriptional and translational
Global Trade Item Number
SKUGTIN
HPA004337-100UL4061837135255
HPA004337-25UL4061842721900