Kluczowe dokumenty
SAB1409092
Sigma-Aldrich
Anti-FBXL4 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
FBL4, FBL5
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 70.1 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FBXL4(26235)
Opis ogólny
Gen ten koduje członka rodziny białek F-box, która charakteryzuje się motywem około 40 aminokwasów, F-box. Białka F-box stanowią jedną z czterech podjednostek kompleksu ligazy białek ubikwityny zwanego SCF (SKP1-cullin-F-box), który funkcjonuje w ubikwitynacji zależnej od fosforylacji. Białka F-box dzielą się na 3 klasy: Fbws zawierające domeny WD-40, Fbls zawierające powtórzenia bogate w leucynę oraz Fbxs zawierające albo różne moduły interakcji białko-białko, albo brak rozpoznawalnych motywów. Białko kodowane przez ten gen należy do klasy Fbls i oprócz F-box zawiera co najmniej 9 tandemowych powtórzeń bogatych w leucynę. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
FBXL4 (NP_036292.2, 1 a.a. ~ 621 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MSPVFPMLTVLTMFYYICLRRRARTATRGEMMNTHRAIESNSQTSPLNAEVVQYAKEVVDFSSHYGSENSMSYTMWNLAGVPNVFPSSGDFTQTAVFRTYGTWWDQCPSASLPFKRTPPNFQSQDYVELTFEQQVYPTAVHVLETYHPGAVIRILACSANPYSPNPPAEVRWEILWSERPTKVNASQARQFKPCIKQINFPTNLIRLEVNSSLLEYYTELDAVVLHGVKDKPVLSLKTSLIDMNDIEDDAYAEKDGCGMDSLNKKFSSAVLGEGPNNGYFDKLPYELIQLILNHLTLPDLCRLAQTCKLLSQHCCDPLQYIHLNLQPYWAKLDDTSLEFLQSRCTLVQWLNLSWTGNRGFISVAGFSRFLKVCGSELVRLELSCSHFLNETCLEVISEMCPNLQALNLSSCDKLPPQAFNHIAKLCSLKRLVLYRTKVEQTALLSILNFCSELQHLSLGSCVMIEDYDVIASMIGAKCKKLRTLDLWRCKNITENGIAELASGCPLLEELDLGWCPTLQSSTGCFTRLAHQLPNLQKLFLTANRSVCDTDIDELACNCTRLQQLDILGTRMVSPASLRKLLESCKDLSLLDVSFCSQIDNRAVLELNASFPKVFIKKSFTQ
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)