1.07018
Methanol
≥99.8% (GC), EMPARTA® ACS reagent, for extraction, for analytical purposes
Synonim(y):
Methyl alcohol
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Methanol, for analysis EMPARTA® ACS, for extraction
klasa czystości
ACS reagent
for extraction
reagent grade
Poziom jakości
gęstość pary
1.11 (vs air)
ciśnienie pary
128 hPa ( 20 °C)
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
opis
for analytical purposes
linia produktu
EMPARTA®
Próba
≥99.8% (GC)
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
725 °F
siła działania
5628 mg/kg LD50, oral (Rat)
17100 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
granice wybuchowości
36 %
dilution
(for routine analytical applications)
zanieczyszczenia
≤0.0002 meq/g Titrable base
≤0.0003% Substances reducing potassium permanganate (as O)
≤0.0003 meq/g Titrable acid
≤0.001% Acetaldehyde
≤0.001% Acetone
≤0.001% Formaldehyde
≤0.1% Water
pozostałość po odparowaniu
≤0.001%
kolor
clearAPHA: ≤10
współczynnik refrakcji
n20/D 1.329 (lit.)
Lepkość kinematyczna
0.54-0.59 cSt(20 °C)
bp
64.7 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
temp. przejścia
flash point 9.7 °C
gęstość
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
sample preparation
Format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
Klucz InChI
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- Technika oparta na spektroskopii w podczerwieni do zrównoważonego określania poziomów sulfanilamidu: Postępy i porównania zieloności i białości przy użyciu ComplexGAPI, AGREE i RGB.: Badanie to wprowadza zrównoważoną metodę wykorzystującą metanol w spektroskopii w podczerwieni do pomiaru poziomów sulfanilamidu, podkreślając postępy w zielonej chemii analitycznej (Lahkar et al., 2024).
- Nowatorska metoda ilościowego oznaczania wielu substancji za pomocą spektroskopii Ramana w połączeniu z CWT: W badaniu wykorzystano metanol jako rozpuszczalnik w nowej technice spektroskopii Ramana do ilościowej analizy różnych substancji, wykazując zwiększoną precyzję analizy chemicznej (Yang i in., 2024).
Opakowanie
Komentarz do analizy
Tożsamość (IR): zgodna
Wygląd: klarowny
Kolor: ≤ 10 Hazen
Rozpuszczalność w wodzie: zgodna
Miareczkowalny kwas: ≤ 0.0003 meq/g
Miareczkowalna zasada: ≤ 0.0002 meq/g
Temperatura wrzenia: 64 - 65 °C
Aceton: ≤ 0.001 %
Aldehyd octowy: ≤ 0,001 %
Formaldehyd: ≤ 0,001 %
Substancje łatwo zwęglające się: zgodne
Substancje redukujące nadmanganian potasu (jako O): ≤ 0,0003 %
Pozostałość po odparowaniu: ≤ 0,001 %
Woda: ≤ 0,1 %
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes,Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup